Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA040809
Sigma-Aldrich
Anti-RBFOX1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-A2bp1, Anti-Fox-1, Anti-Hrnbp1, Anti-Rna binding protein, fox-1 homolog (C. elegans) 1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PAEYTAPHPHPAPEYTGQTTVPEHTLNLYPPAQTHSEQSPADTSAQTVSGTATQTDDAAPTDGQPQTQPSE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBFOX1(54715)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen RBFOX1 (RNA binding protein, fox-1 homolog 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 16p13.3. Kodowane białko należy do rodziny białek RBFox. Ulega silnej ekspresji w mózgu i komórkach mięśni prążkowanych.
Immunogen
Białko wiążące RNA, homolog fox-1(C. elegans) 1 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
RBFOX1 (białko wiążące RNA, homolog fox-1 1) jest regulatorem splicingu RNA. Oddziałuje z sekwencją (U) GCAUG w prekursorach mRNA i kontroluje splicing specyficzny dla tkanki. Kontroluje aktywność neuronalną mózgu poprzez kontrolowanie ekspresji genów za pomocą alternatywnego splicingu. Polimorfizmy w tym genie są związane z autyzmem, schizofrenią, padaczką i zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. RBFOX1 odgrywa główną rolę w alternatywnym splicingu RNA podczas niewydolności serca.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST82207
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Generalised Anxiety Disorder--A Twin Study of Genetic Architecture, Genome-Wide Association and Differential Gene Expression.
Davies MN, et al.
PLoS ONE, 10, e0134865-e0134865 (2015)
Lara Berasain et al.
Science advances, 10(26), eadl1049-eadl1049 (2024-06-26)
A long-standing goal of evolutionary biology is to decode how changes in gene regulatory networks contribute to human-specific traits. Human accelerated regions (HARs) are prime candidates for driving gene regulatory modifications in human development. The RBFOX1 locus is densely populated
RBFox1-mediated RNA splicing regulates cardiac hypertrophy and heart failure.
Gao C, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 126, 195-206 (2016)
A2BP1 gene polymorphisms association with olanzapine-induced weight gain.
Dong L, et al.
Pharmacological Research, 99, 155-161 (2015)
Namjoon Cho et al.
Experimental and molecular pathology, 109, 36-41 (2019-05-28)
Calcific tendinopathy (CT) is characterized by deposits of calcium, most commonly found in the shoulder tendons. The exact cause and pathogenesis of CT are not fully understood. This study analyzed the expression pattern of RNA-binding protein fox-1 homolog 2 (RBFOX2)