Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA038736
Sigma-Aldrich
Anti-ANKRD1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ALRP, Anti-C-193, Anti-CARP, Anti-CVARP, Anti-MCARP, Anti-ankyrin repeat domain 1 (cardiac muscle)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
RYKMIRLLIMYGADLNIKNCAGKTPMDLVLHWQNGTKAIFDSLRENSYKTSRIATF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANKRD1(27063)
Opis ogólny
Gen ankyrin repeat domain 1 (ANKRD1) zmapowany na ludzki 10q23.33, koduje sercowe białko reagujące na adriamycynę (CARP). Kodowane białko jądrowe jest członkiem rodziny białek powtórzeń ankyryny mięśniowej. Członkowie tej rodziny zawierają cztery powtórzenia ankyryny stanowiące konserwowany motyw. ANKRD1 ulega ekspresji głównie w sercu podczas rozwoju embrionalnego i płodowego.
Immunogen
ankyrin repeat domain 1 (mięsień sercowy) rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży. Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Ankyrin repeat domain 1 (ANKRD1) może działać jako negatywny regulator transkrypcji dla łańcucha lekkiego miozyny komorowej-2 (MLC-2v) w miogenezie mięśnia sercowego. Kodowane białko odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu mięśnia sercowego zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych. Dodatkowo, jest ono również zaangażowane w regulację ekspresji genów w sercu. Zmiany w ekspresji genów prowadzą do kardiomiopatii przerostowej (HCM) i ludzkiej kardiomiopatii rozstrzeniowej. ANKRD1 działa jako koaktywator transkrypcji i zwiększa aktywność supresyjną białka p53.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST80281
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Assignment of the murine ankyrin-repeated protein gene (Ankrd2) to mouse chromosome 19C3-->D1 and rat chromosome 1q51-->q53 by fluorescence in situ hybridization.
Fujiwara M
Cytogenetic and genome research, 105 (2004)
Mapping of porcine ANKRD1, ANKRD2, ANKRD23, VGLL2 and VGLL4 using somatic cell and radiation hybrid panels.
Dong XJ
Animal Genetics, 38, 424-425 (2007)
Mutations in the ANKRD1 gene encoding CARP are responsible for human dilated cardiomyopathy.
Duboscq-Bidot L
European Heart Journal, 30, 2128-2136 (2009)
A novel role for cardiac ankyrin repeat protein Ankrd1/CARP as a co-activator of the p53 tumor suppressor protein.
Kojic S
Archives of Biochemistry and Biophysics, 502, 60-67 (2010)
Cardiac ankyrin repeat protein gene (ANKRD1) mutations in hypertrophic cardiomyopathy.
Arimura T
Journal of the American College of Cardiology, 54, 334-342 (2009)