Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA037655
Sigma-Aldrich
Anti-GUCY2C antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GUC2C, Anti-Guanylate cyclase 2C (heat stable enterotoxin receptor), Anti-STAR
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
EVRGETYLKGRGNETTYWLTGMKDQKFNLPTPPTVENQQRLQAEFSDMIANSLQKRQAAGIRSQKPRRVASYKKGTLEYLQLNTTD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GUCY2C(2984)
Opis ogólny
Gen cyklazy guanylanowej 2C (GUCY2C), zmapowany na ludzkim chromosomie 12p12, koduje przezbłonowy receptor cyklazy guanylanowej C (GC-C). Kodowane białko ulega ekspresji w jelitach.
Immunogen
cyklaza guanylanowa 2C (termostabilny receptor enterotoksyny) rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało GUCY2C wyprodukowane u królika zostało użyte do analizy western blot.[1]
Działania biochem./fizjol.
Przezbłonowy receptor cyklazy guanylanowej C (GC-C), kodowany przez cyklazę guanylową 2C (GUCY2C), reguluje wydzielanie chlorków. Zmiana ekspresji genu prowadzi do wrodzonej biegunki sodowej (CSD). GUCY2C katalizuje konwersję guanozyno-5′-trifosforanu (GTP) do cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP), po związaniu swojego liganda guanyliny i uroguanyliny, które są hormonami parakrynnymi. GUCY2C działa jako supresor nowotworów i hamuje nowotworzenie jelit poprzez hamowanie szlaku sygnałowego kinazy białkowej B/AKT.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79587
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Congenital secretory diarrhoea caused by activating germline mutations in GUCY2C.
Muller T
Gut, 65, 1306-1313 (2016)
Guanylin and uroguanylin stimulate lipolysis in human visceral adipocytes.
Rodriguez A
International Journal of Obesity, 40, 1405-1415 (2016)
Localization of the guanylyl cyclase C gene to mouse chromosome 6 and human chromosome 12p12.
Mann EA
Genomics, 34, 265-267 (1996)
Aarón Otero et al.
Frontiers in endocrinology, 14, 1185456-1185456 (2023-06-05)
Obesity contributes to ectopic fat deposition in non-adipose organs, including the pancreas. Pancreas steatosis associates with inflammation and β-cell dysfunction, contributing to the onset of insulin resistance and type 2 diabetes. An improvement of pancreatic steatosis and indices of insulin
A Rodríguez et al.
International journal of obesity (2005), 40(9), 1405-1415 (2016-04-26)
Uroguanylin and guanylin are secreted by intestinal epithelial cells as prohormones postprandially and act on the hypothalamus to induce satiety. The impact of obesity and obesity-associated type 2 diabetes (T2D) on proguanylin and prouroguanylin expression/secretion as well as the potential