Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA036985
Sigma-Aldrich
Anti-GRSF1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-G-rich RNA sequence binding factor 1
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
RRNEVRTHVGSYKGKKIASFPTAKYITEPEMVFEEHEVNEDIQPMTAFESEKEIELPKEVPEKLPEAADFGTTSSLHFVH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRSF1(2926)
Opis ogólny
Gen GRSF1 (G-rich RNA sequence binding factor 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 4q13. Należy do rodziny białek wiążących hnRNP (heterogeniczna rybonukleoproteina jądrowa) F/H RNA. Białko ma trzy motywy quasi-RNA i ma wysokie powinowactwo do sekwencji bogatej w G. Białko GRSF1 jest obecne w cytoplazmie i macierzy mitochondrialnej. Ulega wszechobecnej ekspresji.
Immunogen
Czynnik wiążący sekwencję RNA bogatą w G 1 rekombinowane białko ze znacznikiem epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała 4357Poweredby Atlas zostały opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokoły i inne przydatne informacje.
Przeciwciało anty-GRSF1 wyprodukowane u królików zostało użyte do western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
GRSF1 (G-rich RNA sequence binding factor 1) oddziałuje z komórkowymi i wirusowymi mRNA i przenosi je do polirybosomów w celu translacji. W macierzy mitochondrialnej kontroluje przetwarzanie mitochondrialnego powstającego RNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79742
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The mitochondrial RNA-binding protein GRSF1 localizes to RNA granules and is required for posttranscriptional mitochondrial gene expression.
Antonicka H, et al.
Cell Metabolism, 17, 386-398 (2013)
GRSF1 regulates RNA processing in mitochondrial RNA granules.
Jourdain AA, et al.
Cell Metabolism, 17, 399-410 (2013)
miR-346 and miR-138 competitively regulate hTERT in GRSF1- and AGO2-dependent manners, respectively.
Song G, et al.
Scientific Reports, 5, 15793-15793 (2015)
Selma L van Esveld et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 7, 283-283 (2019-12-06)
In order to synthesize the 13 oxidative phosphorylation proteins encoded by mammalian mtDNA, a large assortment of nuclear encoded proteins is required. These include mitoribosomal proteins and various RNA processing, modification and degradation enzymes. RNA crosslinking has been successfully applied
Vanessa Joanne Xavier et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2192, 69-73 (2020-11-25)
The incorporation of nucleoside analogs is a useful tool to study the various functions of DNA and RNA. These analogs can be detected directly by fluorescence or by immunolabeling, allowing to visualize, track, or measure the nucleic acid molecules in