Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA035399
Sigma-Aldrich
Anti-DHX36 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DDX36, Anti-DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 36, Anti-KIAA1488, Anti-MLEL1
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
ERREEQIVQLLNSVQAKNDKESEAQISWFAPEDHGYGTEVSTKNTPCSENKLDIQEKKLINQEKKMFRIRNRSYIDRDSEYLLQENEPDGT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DHX36(170506)
Opis ogólny
DEAH-box helikaza 36 (DHX36) jest enzymem helikazy RNA. Białko należy do rodziny helikaz DEAH (kwas asparaginowy, kwas glumarowy, alanina, histydyna). Ulega ekspresji w dorosłych jądrach. Gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 3q25.2.
Immunogen
Polipeptyd DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box 36 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Helikaza DEAH-box 36 (DHX36) moduluje przetwarzanie 3′ końca pre-mRNA p53 po uszkodzeniu DNA wywołanym promieniowaniem UV. Funkcjonuje jako krytyczna cząsteczka dla sygnalizacji genu I indukowanego kwasem retinowym (RIG-I), poprzez regulację aktywacji kinazy białkowej (PKR) zależnej od dwuniciowego RNA (dsRNA), która jest wymagana do tworzenia przeciwwirusowej granuli stresowej (avSG). Hamuje ekspresję czynnika transkrypcyjnego o sparowanej homeodomenie 1 (PITX1). Może być związany ze spermatogenezą, rozwojem płciowym i rozmnażaniem mężczyzn.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79491
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression research for human DDX36 and mouse Ddx36 gene in the adult testis.
Fu JJ, et al.
Yi chuan xue bao = Acta genetica Sinica, 30(3), 201-208 (2003)
G-quadruplexes unfolding by RHAU helicase
NM Gueddouda, et al.
Journal of Molecular Biology, 1861(5), 1382-1388 (2017)
DHX36 enhances RIG-I signaling by facilitating PKR-mediated antiviral stress granule formation
Yoo JS, et al.
PLoS Pathogens, 10(3), e1004012-e1004012 (2014)
Molecular cloning and characterization of human DDX36 and mouse Ddx36 genes, new members of the DEAD/H box superfamily.
Fu JJ, et al.
Sheng Wu Hua Xue Yu Sheng Wu Wu Li Xue Bao Acta Biochimica Et Biophysica Sinica, 34(5), 655-661 (2002)
The G-quadruplex-specific RNA helicase DHX36 regulates p53 pre-mRNA 3?-end processing following UV-induced DNA damage
Newman M, et al.
Journal of Molecular Biology, 429(21), 3121-3131 (2017)