Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA031196
Sigma-Aldrich
Anti-RSPH4A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-CILD11, Anty-DJ412I7.1, Anty-FLJ37974, Anty-RSHL3, Anty-RSPH6B
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
RPWEGKTAASPQYSEPESSEPLEAKQGPETGRQSRSSRPWSPQSRAKTPLGGPAGPETSSPAPVSPREPSSSP
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RSPH4A(345895)
Powiązane kategorie
Immunogen
radial spoke head 6 homolog A (Chlamydomonas) recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77304
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rüdiger Schultz et al.
Frontiers in genetics, 13, 985227-985227 (2022-10-18)
Primary ciliary dyskinesia (PCD) is a rare genetic condition characterized by chronic respiratory tract infections and in some cases laterality defects and infertility. The symptoms of PCD are caused by malfunction of motile cilia, hair-like organelles protruding out of the
Lin Wang et al.
Frontiers in genetics, 13, 922287-922287 (2022-07-12)
Background: The radial spoke head component 4A (RSPH4A) is involved in the assembly of radial spokes, which is essential for motile cilia function. Asthenoteratozoospermia in primary ciliary dyskinesia (PCD) related to RSPH4A variants has not been reported. Materials and Methods:
Ludovic Jeanson et al.
American journal of human genetics, 97(1), 153-162 (2015-06-16)
Primary ciliary dyskinesia (PCD) is a rare autosomal-recessive condition resulting from structural and/or functional defects of the axoneme in motile cilia and sperm flagella. The great majority of mutations identified so far involve genes whose defects result in dynein-arm anomalies.
Alexandros Onoufriadis et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3362-3374 (2014-02-13)
Primary ciliary dyskinesia (PCD) is an inherited chronic respiratory obstructive disease with randomized body laterality and infertility, resulting from cilia and sperm dysmotility. PCD is characterized by clinical variability and extensive genetic heterogeneity, associated with different cilia ultrastructural defects and
Dong-Yan Li et al.
Asian journal of andrology, 24(4), 359-366 (2021-11-11)
Spermiogenesis is a complex and tightly regulated process, consisting of acrosomal biogenesis, condensation of chromatin, flagellar assembly, and disposal of extra cytoplasm. Previous studies have reported that sperm flagellar 2 (SPEF2) deficiency causes severe asthenoteratozoospermia owing to spermiogenesis failure, but