Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA031170
Sigma-Aldrich
Anti-ITGA2B antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-CD41, Anty-CD41B, Anty-GP2B, Anty-PP1R93
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
sekwencja immunogenna
GATGHNIPQKLSLNAELQLDRQKPRQGRRVLLLGSQQAGTTLNLDLGGKHSPICHTTMAFLRDEADFRDKLSPIVLSLNVSLPPTEAGMAPAV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA2B(3674)
Opis ogólny
ITGA2B (podjednostka integryny α2b) jest mapowana na ludzkim chromosomie 17q21.31. Gen koduje integrynę α-IIb zwaną również GPIIb/IIIa (glikoproteina). Jest to specyficzny dla płytek krwi receptor błony powierzchniowej.
Immunogen
integryna, alfa 2b (glikoproteina płytkowa IIb kompleksu IIb/IIIa, antygen CD41) rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
ITGA2B jest znacząco zaangażowany w adhezję płytek krwi i tworzenie skrzepliny w miejscu uszkodzenia naczyń krwionośnych. Fibrynogen i wiele białek macierzy zewnątrzkomórkowej wiąże się w rowku między podjednostkami α i β receptora integryny. Agregacja płytek krwi, indukowana przez wiązanie fibrynogenu z receptorem ITGA2B, jest zaangażowana w patogenezę ostrej zakrzepicy w chorobie wieńcowej serca, udarze mózgu i chorobie tętnic obwodowych. ITGA2B, wyrażany w progenitorach hematopoetycznych, jest związany z aktywnością erytroidalną i ekspresją markerów śródbłonka. Polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP) w ITGA2B mogą być związane z ryzykiem ostrego zespołu wieńcowego i miażdżycy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78036
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of ITGA2B and ITGB3 Single-Nucleotide Polymorphisms and Their Influences on the Platelet Function.
Xiang Q
BioMed Research International, 2016 (2016)
Identification of ITGA2B and ITGB3 Single-Nucleotide Polymorphisms and Their Influences on the Platelet Function.
Xiang Q
BioMed Research International, 2016, 1-11 (2016)
CD41 and CD45 expression marks the angioformative initiation of neovascularisation in human haemangioblastoma.
Ma D
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 37(3), 3765-3774 (2016)