Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA030278
Sigma-Aldrich
Anti-NRP1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD304, Anti-NRP, Anti-VEGF165R, Anti-neuropilin 1
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
EGRVLLHKSLKLYQVIFEGEIGKGNLGGIAVDDISINNHISQEDCAKPADLDKKNPEIKIDETGSTPGYEGEGE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRP1(8829)
Immunogen
neuropilin 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunocytochemistry (1 paper)
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Powiązanie
Corresponding Antigen APREST78052
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nino Stocker et al.
Mucosal immunology, 16(1), 5-16 (2023-01-16)
SARS-CoV-2 enters human cells through its main receptor, angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), which constitutes a limiting factor of infection. Recent findings demonstrating novel ACE2 isoforms implicate that this receptor is regulated in a more complex way than previously anticipated. However
Kalina Venkova et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 73(7), 702-713 (2014-06-12)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a motor neuron disease characterized by progressive distal axonopathy that precedes actual motor neuron death. Triggers for neuromuscular junction degeneration remain to be determined, but the axon repulsion factor semaphorin 3A (Sema3A), which is derived
Ying Wang et al.
Journal of cell science, 129(20), 3911-3921 (2016-09-04)
Inflammatory response of blood-brain barrier (BBB) endothelial cells plays an important role in pathogenesis of many central nervous system inflammatory diseases, including multiple sclerosis; however, the molecular mechanism mediating BBB endothelial cell inflammatory response remains unclear. In this study, we
Yu Hin Tang et al.
Breast cancer research : BCR, 24(1), 8-8 (2022-01-27)
Triple-negative breast cancers (TNBC) have a relatively poor prognosis and responses to targeted therapies. Between 25 and 39% of TNBCs are claudin-low, a poorly differentiated subtype enriched for mesenchymal, stem cell and mitogen-activated signaling pathways. We investigated the role of