Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA030189
Sigma-Aldrich
Anti-FLG antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab3
Synonim(y):
Anti-filaggrin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:2500- 1:5000
sekwencja immunogenna
SADSSRQSGTPHAETSSGGQAASSHEQARSSPGERHGSRHQQSADSSRHSGIPRRQASSAVRDSGHWGSSGSQASDSEGHSEESDTQSVSGHGQDGPHQQSHQESAR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FLG(2312)
Immunogen
filaggrin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76871
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K R Larsen et al.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 31(5), 887-893 (2016-12-22)
Lichen planus (LP) is a chronic inflammatory disease of unknown aetiology affecting the skin and oral mucosa. Oral lichenoid lesions (OLLs), like oral contact reactions, may resemble oral lichen planus (OLP) both clinically and histopathologically. As OLP and OLL are
Julia Lange et al.
Biotechnology journal, 11(10), 1352-1361 (2016-09-08)
Human artificial skin models are increasingly employed as non-animal test platforms for research and medical purposes. However, the overall histopathological quality of such models may vary significantly. Therefore, the effects of manufacturing protocols and donor sources on the quality of
T Nguyen et al.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 34 Suppl 6, 3-9 (2020-08-13)
Psoriasis is an immune-mediated inflammatory disease in which the Th17 pathway is mainly involved. Systemic interventions with biologics that specifically block the Th17 pathway are effective to treat severe psoriasis. However, for efficient topical treatment, small molecules are more suitable
Qian Zhang et al.
Molecular medicine reports, 23(5) (2021-07-10)
Atopic dermatitis (AD) is a chronic inflammatory skin disease that seriously affects quality of life. Quinine is a bitter taste receptor agonist that exhibits antimalarial effects. The aim of the present study was to examine the therapeutic effects of quinine
Nicolas Joly-Tonetti et al.
BMC cancer, 21(1), 5-5 (2021-01-07)
Cutaneous adverse drug reactions (CADR) associated with oncology therapy involve 45-100% of patients receiving kinase inhibitors. Such adverse reactions may include skin inflammation, infection, pruritus and dryness, symptoms that can significantly affect the patient's quality of life. To prevent severe
Protokoły
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.