Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA028938
Sigma-Aldrich
Anti-ELL3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Elongation factor rna polymerase ii-like 3, Anti-Flj22637
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
HRGYLRLPGPGWSCLFSFIVSQCCQEGAGGSLDLVCQRFLRSGPNSLHCLGSLRERLIIWAAMDSIPAPSSVQGHNLTEDARHPESWQNTGGYSEGDAVSQPQMALEEVSVSDPLASN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ELL3(80237)
Opis ogólny
Czynnik elongacji dla polimerazy RNA II 3 (ELL3) jest specyficzny dla jądra i należy do rodziny białek białaczki bogatej w dziewiętnaście lizyn (ELL). Koduje białko o masie 50 kDa, z domeną katalityczną na N-końcu. C-końcowa domena ELL3 jest homologiczna do ELL. Gen ELL3 jest mapowany na ludzki chromosom 15q15.3.
Immunogen
czynnik elongacji polimerazy RNA II-podobny 3 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik elongacji dla polimerazy RNA II 3 (ELL3) reguluje etap elongacji w transkrypcji. ELL3 moduluje szlak sygnałowy kinazy białkowej aktywowanej cytogenem (ERK1/2), sprzyjając nowotworzeniu i oporności na leki w raku piersi. Jest regulowany w górę w dojrzałych i aktywowanych ludzkich komórkach B i ma kluczowe znaczenie dla przeżycia chłoniaka z komórek B. ELL3 istnieje jako kompleks transkrypcyjny z receptorem estrogenowym alfa (ERα), czynnikiem transkrypcyjnym specyficznym dla komórek T (GATA-3) i białkiem skrzynki widełkowej A1 (FOXA1) i moduluje ekspresję interleukiny-20 (IL-20) w raku piersi.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70913
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selective expression of the transcription elongation factor ELL3 in B cells prior to ELL2 drives proliferation and survival
Alexander LMM, et al.
Molecular Immunology, 91(4), 8-16 (2017)
A transcriptional complex composed of ER (alpha), GATA3, FOXA1 and ELL3 regulates IL-20 expression in breast cancer cells
Lee JY, et al.
Oncotarget, 8(26), 42752- 42760 (2017)
Ell3 stimulates proliferation, drug resistance, and cancer stem cell properties of breast cancer cells via a MEK/ERK-dependent signaling pathway
Ahn HJ, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 437(4), 557-564 (2013)
Zhaowei Yu et al.
Nature communications, 15(1), 6952-6952 (2024-08-14)
Biomolecular condensates play a significant role in chromatin activities, primarily by concentrating and compartmentalizing proteins and/or nucleic acids. However, their genomic landscapes and compositions remain largely unexplored due to a lack of dedicated computational tools for systematic identification in vivo.
Identification, cloning, expression, and biochemical characterization of the testis-specific RNA polymerase II elongation factor ELL3
Miller T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 275(41), 32052-32056 (2000)