Kluczowe dokumenty
HPA028927
Sigma-Aldrich
Anti-ARL4C antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ADP-ribosylation factor-like 4C, Anti-ARL7, Anti-LAK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
GIIYVVDSVDVDRLEEAKTELHKVTKFAENQGTPLLVIANKQDLPKSLPVAEIEKQLALHELIPATTYHVQPACAIIGEGLTEGMDKLYEMILKRRKSLKQKKKR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARL4C(10123)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Czynnik rybosylacji ADP podobny do GTPazy 4C (ARL4C) należy do rodziny białek wiążących GTP (guanozyno-5′-trifosforan). Gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 2q37.1. Jest to gen związany z rakiem jajnika.
Immunogen
ADP-ribosylation factor-like 4C recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Do immunohistochemii użyto przeciwciała anty-ARL4C wyprodukowanego u królika.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik rybosylacji ADP podobny do GTPazy 4C (ARL4C) jest ważnym regulatorem tubulogenezy i nowotworzenia. Ulega ekspresji w wyniku jednoczesnej aktywacji sygnalizacji Wnt-β-kateniny i kinazy białkowej aktywowanej czynnikiem wzrostu-Ras-mitogenem. Białko to odgrywa kluczową rolę w wydzielaniu cholesterolu, dynamice mikrotubul i zmianach morfologicznych komórek. Zahamowanie ARL4C hamuje osteogenezę ludzkich komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej (hASC). Nadekspresja ARL4C odgrywa kluczową rolę w progresji raka jelita grubego (CRC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70293
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arl4c is a key regulator of tubulogenesis and tumourigenesis as a target gene of Wnt-β-catenin and growth factor-Ras signalling
Matsumoto S, et al.
Journal of Biochemistry, 161(1), 27-35 (2016)
Distinct molecular subtypes of uterine leiomyosarcoma respond differently to chemotherapy treatment
An Y, et al.
BMC Cancer, 17(1), 639-639 (2017)
Xiangqian Guo et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 21(15), 3501-3511 (2015-04-22)
Leiomyosarcoma is a malignant neoplasm with smooth muscle differentiation. Little is known about its molecular heterogeneity and no targeted therapy currently exists for leiomyosarcoma. Recognition of different molecular subtypes is necessary to evaluate novel therapeutic options. In a previous study
Knockdown of ARL4C inhibits osteogenic differentiation of human adipose-derived stem cells through disruption of the Wnt signaling pathway
Wang W, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 497(1), 256-263 (2018)
ADP-ribosylation factor-like 4C (ARL4C), a novel ovarian cancer metastasis suppressor, identified by integrated genomics
Su D, et al.
American Journal of Translational Research, 7(2), 242-242 (2015)