Kluczowe dokumenty
HPA027887
Sigma-Aldrich
Anti-NAV1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp781D0314, Anti-FLJ12560, Anti-FLJ14203, Anti-KIAA1151, Anti-MGC14961, Anti-POMFIL3, Anti-neuron navigator 1, Anti-steerin-1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
AKSFVKPPSLANLDKVNSNSLDLPSSSDTTHASKVPDLHATSSASGGPLPSCFTPSPAPILNINSASFSQGLELMSGFSVPKETRMYPKLSGLHRSMESLQMPMSLPSAFPSSTPVPTPPAPPAAPTEEETEELTWSGSP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NAV1(89796)
Opis ogólny
Neuron navigator 1 (NAV1) ulega ekspresji w mózgu podczas etapów rozwojowych oraz w dorosłym sercu. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1q32.1.
Immunogen
neuron navigator 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Neuron navigator 1 (NAV1) oddziałuje z TRIO (czynnikiem wymiany nukleotydów guaninowych rho) i jest zaangażowany w wzrost neurytów. Interakcja ta zwiększa powinowactwo TRIO do związanego z Ras substratu toksyny botulinowej C3 1 (Rac1) i homologa Ras członka rodziny G (RhoG), które są zaangażowane w ten proces.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72802
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Neuron navigator: a human gene family with homology to unc-53, a cell guidance gene from Caenorhabditis elegans.
Maes T, et.al
Genomics, 80(1), 21-30 (2002)
Dynamic microtubules catalyze formation of navigator-TRIO complexes to regulate neurite extension.
van Haren J, et.al
Current Biology, 24(15), 1778-1785 (2014)
Jeffrey van Haren et al.
Current biology : CB, 24(15), 1778-1785 (2014-07-30)
Neurite extension is regulated by multiple signaling cascades that ultimately converge on the actin and microtubule networks [1]. Rho GTPases, molecular switches that oscillate between an inactive, GDP-bound state and an active, GTP-bound state, play a pivotal role in controlling
Tamara Maes et al.
Genomics, 80(1), 21-30 (2002-06-25)
We have cloned the gene neuron navigator-1 (NAV1), a human homolog of unc-53, a gene involved in axon guidance in Caenorhabditis elegans. Duplications during evolution gave rise to three human homologs located on chromosomes 1q32.1, 11p15.1, and 12q21.1. NAV1 and