Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA027051
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM199 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C17orf32, Anti-MGC45714, Anti-transmembrane protein 199
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
AGERLVRALGPGGELEPERLPRKLRAELEAALGKKHKGGDSSSGPQRLVSFRLIRDLHQHLRERDSKLYLHELLEGSEIYLPEVVKPPRNPELVARLEKIKIQLANEEYKRITRNVTCQDTRHGGTLSDLGKQVRSL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko transbłonowe 199 (TMEM199) może być ludzkim homologiem drożdżowego czynnika montażowego V-ATPazy Vph2p. Kodujący go gen ma sześć eksonów. Białko o długości 208 aminokwasów ma domenę Vma12 na końcu karboksylowym.[1] TMEM199 ulega ekspresji w retikulum endoplazmatycznym. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 17q11.2.
Immunogen
transmembrane protein 199 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii i Western blot wobec setek normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko transbłonowe 199 (TMEM199) może być zaangażowane w homeostazę Golgiego, a jego niedobór jest związany z nieprawidłową glikozylacją.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72929
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The vacuolar-ATPase complex and assembly factors, TMEM199 and CCDC115, control HIF1a prolyl hydroxylation by regulating cellular iron levels
Anna Miles
eLife, 6, e22693-e22693 (2017)
The vacuolar-ATPase complex and assembly factors, TMEM199 and CCDC115, control HIF1a prolyl hydroxylation by regulating cellular iron levels
Anna L Miles
eLife, 6 (2017)
TMEM199 Deficiency Is a Disorder of Golgi Homeostasis Characterized by Elevated Aminotransferases, Alkaline Phosphatase, and Cholesterol and Abnormal Glycosylation
Jos C Jansen
American Journal of Human Genetics, 98(2), 322-330 (2016)
Identification of Complex Sense-antisense
Gene?s Module on 17q11.2 Associated with
Breast Cancer Aggressiveness and Patient?s
Survival
O. Grinchuk
International Journal of Biomedical Science : IJBS (2009)
Yu-Shiuan Cheng et al.
Nature chemical biology, 17(12), 1271-1280 (2021-11-21)
Oxysterols (OHCs) are hydroxylated cholesterol metabolites that play ubiquitous roles in health and disease. Due to the non-covalent nature of their interactions and their unique partitioning in membranes, the analysis of live-cell, proteome-wide interactions of OHCs remains an unmet challenge.