Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA026091
Sigma-Aldrich
Anti-PTK2B antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab1
Synonim(y):
Anti-CADTK, Anti-CAKB, Anti-FAK2, Anti-PTK, Anti-PTK2B protein tyrosine kinase 2 β, Anti-PYK2, Anti-RAFTK
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
TLTSPMEYPSPVNSLHTPPLHRHNVFKRHSMREEDFIQPSSREEAQQLWEAEKVKMRQILDKQQKQMVEDYQWLRQEEKSLDPM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTK2B(2185)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kinaza białkowo-tyrozynowa 2 β (PTK2B) jest członkiem rodziny kinaz ogniskowej adhezji, która ulega ekspresji w mózgu. Kodujący ją gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 8.
Immunogen
PTK2B protein tyrosine kinase 2 beta recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białkowa kinaza tyrozynowa 2 β (PTK2B) bierze udział w szlaku sygnałowym, w którym pośredniczy β2 i aktywuje szlak kinazy białkowej aktywowanej mitogenami. Wykazano, że białko to jest regulowane w górę w wielu nowotworach. PTK2B odgrywa również rolę w proliferacji i migracji komórek.[1] Reguluje kanały jonowe, które są indukowane przez wapń.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77986
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heval M Ozgen et al.
Journal of autism and developmental disorders, 39(2), 322-329 (2008-08-13)
Autism spectrum disorders (ASDs) are a group of neurodevelopmental disorders with a strong genetic etiology. Cytogenetic abnormalities have been detected in 5-10% of the patients with autism. In this study, we present the clinical, cytogenetic and array-comparative genomic hybridization (array-CGH)
Maria Steblyanko et al.
The Journal of biological chemistry, 290(19), 11833-11842 (2015-03-18)
Integrin engagement on lymphocytes initiates "outside-in" signaling that is required for cytoskeleton remodeling and the formation of the synaptic interface. However, the mechanism by which the "outside-in" signal contributes to receptor-mediated intracellular signaling that regulates the kinetics of granule delivery
Elinor Y Gottschalk et al.
Journal of virology, 89(17), 9103-9114 (2015-06-26)
The infectious process of human papillomaviruses (HPVs) has been studied considerably, and many cellular components required for viral entry and trafficking continue to be revealed. In this study, we investigated the role of the nonreceptor tyrosine kinase Pyk2 during HPV16
Yu Zhang et al.
Blood, 124(17), 2675-2686 (2014-09-14)
Proline-rich tyrosine kinase 2 (Pyk2) is a member of the focal adhesion kinase family that has been recently linked to tumor development. However, its role in modulating multiple myeloma (MM) biology and disease progression remains unexplored. We first demonstrated that