Kluczowe dokumenty
HPA025060
Sigma-Aldrich
Anti-PHF20L1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab1
Synonim(y):
Anty-FLJ13649, Anty-FLJ21615, Anty-TDRD20B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
LLADVYGVTEVLHGLQLKIGILKNKHHPDLHLWACSGKRKDQDQIIAGVEKKIAQDTVNREEKKYVQNHKEPPRLP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PHF20L1(51105)
Opis ogólny
Gen PHF20L1 (PHD finger protein 20-like 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q24.22. Białko ma domenę MBT (złośliwy guz mózgu) i domenę tudor.
Immunogen
PHD finger protein 20-like 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PHF20L1 (PHD finger protein 20-like 1) oddziałuje z monometylowaną lizyną 142 na DNMT1 (metylotransferaza DNA 1). Pomaga w ładowaniu chromatyny DNMT1, a także chroni ją przed degradacją proteasomalną. PHF20L1 może odgrywać kluczową rolę w dziedziczeniu epigenetycznym. Gen ten ulega nadekspresji w raku piersi i jest powiązany z krótszym czasem przeżycia pacjentek. Brak aktywności PHF20L1 hamuje proliferację komórek w liniach komórkowych raka piersi.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76444
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ryosuke Matsushita et al.
Oncotarget, 7(19), 28460-28487 (2016-04-14)
In microRNA (miRNA) biogenesis, the guide-strand of miRNA integrates into the RNA induced silencing complex (RISC), whereas the passenger-strand is inactivated through degradation. Analysis of our miRNA expression signature of bladder cancer (BC) by deep-sequencing revealed that microRNA (miR)-145-5p (guide-strand)
Pierre-Olivier Estève et al.
The Journal of biological chemistry, 289(12), 8277-8287 (2014-02-05)
Inheritance of DNA cytosine methylation pattern during successive cell division is mediated by maintenance DNA (cytosine-5) methyltransferase 1 (DNMT1). Lysine 142 of DNMT1 is methylated by the SET domain containing lysine methyltransferase 7 (SET7), leading to its degradation by proteasome.
Yuanyuan Jiang et al.
Molecular oncology, 10(2), 292-302 (2015-11-22)
Tudor domain-containing proteins (TDRDs), which recognize and bind to methyl-lysine/arginine residues on histones and non-histone proteins, play critical roles in regulating chromatin architecture, transcription, genomic stability, and RNA metabolism. Dysregulation of several TDRDs have been observed in various types of