Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA024748
Sigma-Aldrich
Anti-CA8 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CA-VIII, Anti-CARP, Anti-Carbonic anhydrase VIII, Anti-Carbonic anhydrase-related protein
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
IQYKGKSKTIPCFNPNTLLPDPLLRDYWVYEGSLTIPPCSEGVTWILFRYPLTISQLQIEEFRRLRTHVKGAELVEGCDGILGDNFRPTQP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CA8(767)
Opis ogólny
Gen CA8 (anhydraza węglanowa 8) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q. Jest on izozymem α-anhydrazy węglanowej i ulega powszechnej ekspresji. Jednakże ulega silnej ekspresji w móżdżku. Białko nie wykazuje aktywności katalitycznej anhydrazy węglanowej.
Immunogen
Carbonic anhydrase-related protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Mutacje w genie CA8 (anhydrazy węglanowej 8) powodują neuropatologię, taką jak ataksja, łagodne upośledzenie umysłowe i predyspozycje do chodu czterokończynowego. Jest on również związany z rozwojem raka jelita grubego i płuc. Dodatkowo jest on regulowany w górę w różnych nowotworach.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76406
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Namik Kaya et al.
American journal of medical genetics. Part B, Neuropsychiatric genetics : the official publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 156B(7), 826-834 (2011-08-04)
We define the neurological characteristics of familial cases from multiple branches of a large consanguineous family with cerebellar ataxia, mental retardation (MR), and dysequilibrium syndrome type 3 caused by a mutation in the recently cloned CA8 gene. The linkage analysis
Min-Syuan Huang et al.
Biochimica et biophysica acta, 1840(9), 2829-2842 (2014-05-06)
Carbonic anhydrase 8 (CA8) is an isozyme of α-carbonic anhydrases (CAs). Previous studies showed that CA8 can be detected in human adult brain, with more intense expression in the cerebellum. Single mutations in CA8 were reported to cause novel syndromes
Makoto Nishikata et al.
Molecular carcinogenesis, 46(3), 208-214 (2007-01-16)
Increased expression of carbonic anhydrase-related protein (CA-RP) VIII has previously been shown in colorectal carcinoma. Since CA-RP has no catalytic carbonic anhydrase (CA) activity, the present study attempted to elucidate its biological significance in colon cancer cells. From a colon
Ashok Aspatwar et al.
Current pharmaceutical design, 16(29), 3264-3276 (2010-09-08)
Mammalian carbonic anhydrase (α-CA) gene family comprises sixteen isoforms, thirteen of which are active isozymes and three isoforms lack classical CA activity of reversible hydration of CO(2) due to absence of one or more histidine residues required for CA catalytic