Kluczowe dokumenty
HPA024661
Sigma-Aldrich
Anti-SCARA5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Scavenger receptor class A member 5, Anti-Scavenger receptor hlg
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
PDDLKALTRNVNRLNESFRDLQLRLLQAPLQADLTEQVWKVQDALQNQSDSLLALAGAVQRLE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCARA5(286133)
Opis ogólny
Gen SCARA5 (scavenger receptor class A member 5) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8p21. Należy do rodziny białek SCARA.
Immunogen
receptor zmiatacza klasy A, członek 5
Zastosowanie
All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
The antibody has been used for immunofluorescence.
Działania biochem./fizjol.
SCARA5 (scavenger receptor class A member 5) jest supresorem nowotworów. Odgrywa ważną rolę w regulacji wzrostu. Wchodzi w interakcje z ferrytyną surowicy i pomaga jej w przekraczaniu bariery krew-siatkówka. Zmiany w ekspresji SCARA5 są związane z retinopatią. Może być również zaangażowany w tłumienie zapalnych odpowiedzi zwłóknieniowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76357
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lipeng Gao et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 101(8), 675-681 (2022-05-08)
Dermal papilla (DP) cells regulate hair follicle epithelial cells and melanocytes by secreting functional factors, playing a key role in hair follicle morphogenesis and hair growth. DP cells can reconstitute new hair follicles and induce hair regeneration, providing a potential
Kariem Ezzat et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(3), 1172-1180 (2011-12-06)
Cell-penetrating peptides (CPPs) are short cationic peptides that penetrate cells by interacting with the negatively charged plasma membrane; however, the detailed uptake mechanism is not clear. In contrary to the conventional mode of action of CPPs, we show here that
Laura L Swystun et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 17(8), 1384-1396 (2019-05-28)
Scavenger receptors play a significant role in clearing aged proteins from the plasma, including the large glycoprotein coagulation factors von Willebrand factor (VWF) and factor VIII (FVIII). A large genome-wide association study meta-analysis has identified genetic variants in the gene
Carmen Juks et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 31(3), 975-988 (2016-11-25)
Scavenger receptors (SRs) are a large family of multifunctional receptors that are involved in a range of physiologic and pathologic processes. The ability of class A scavenger receptors (SR-As) to bind anionic ligands facilitates the internalization of negatively charged cell-penetrating
Steroidogenic factor 1 (NR5A1) induces multiple transcriptional changes during differentiation of human gonadal-like cells.
Sepponen, et al.
Differentiation, 128, 83-100 (2022)