Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA023544
Sigma-Aldrich
Anti-DUOX1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Dual oxidase 1, Anti-Large NOX 1, Anti-Long NOX 1, Anti-NADPH thyroid oxidase 1, Anti-Thyroid oxidase 1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QHKEELTWEDFHFMLRDHNSELRFTQLCVKGVEVPEVIKDLCRRASYISQDMICPSPRVSARCSRSDIETELTPQRLQCPMDTDPPQEIRRRFGKKVTSFQP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DUOX1(53905)
Opis ogólny
Gen DUOX1 (dual oxidase 1) koduje białko należące do rodziny białek oksydazy NADPH/peroksydazy hemowej, Duox, i wykazuje do 85% podobieństwa aminokwasowego z inną izoformą Duox, Duox2. Zawiera domenę oksydazy NAD(P)H i domenę peroksydazy hemowej. Domena oksydazy NAD(P)H tego białka jest zaangażowana w produkcję H2O2, a domena peroksydazy hemowej jest podobna do kilku peroksydaz, ale jej funkcja nie została jeszcze scharakteryzowana. Ekspresja Duox1 jest stymulowana przez cytokiny Th2 (T helper), IL-4 (interleukina-4) i IL-13 (interleukina-13). Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 15q15.3.
Immunogen
Dual oxidase 1 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen DUOX1 (dual oxidase 1) koduje dwufunkcyjną oksydazę/peroksydazę NAD(P)H, która służy jako ważne źródło produkcji nadtlenku wodoru w nabłonku dróg oddechowych. Wytworzony w ten sposób H2O2 bierze udział w regulacji komórkowych szlaków sygnałowych, które uczestniczą w produkcji czynników wywołujących stan zapalny. Aktywacja duox1 za pośrednictwem ATP powoduje aktywację ERK1/2 (kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym ½) i NFκ-B (czynnika jądrowego κ-light-chain-enhancer aktywowanych komórek B). Duox1 jest również zaangażowany w regulację szlaków związanych z produkcją różnych mucyn, metaloproteinazy macierzy-9 i innych mediatorów stanu zapalnego w odpowiedzi na bodźce środowiskowe lub bakteryjne.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73296
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ATP-mediated activation of the NADPH oxidase DUOX1 mediates airway epithelial responses to bacterial stimuli.
Boots AW
The Journal of Biological Chemistry, 284, 17858-17867 (2009)
Effect of iodide on nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase activity and Duox2 protein expression in isolated porcine thyroid follicles.
Morand S
Endocrinology, 144, 1241-1248 (2003)
Differential regulation of dual NADPH oxidases/peroxidases, Duox1 and Duox2, by Th1 and Th2 cytokines in respiratory tract epithelium.
Harper RW
Febs Letters, 579, 4911-4917 (2005)
Becky A Diebold et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1982, 191-229 (2019-06-07)
The identification of NADPH oxidase (NOX) isoforms in tissues is essential for interpreting experiments and for next step decisions regarding cell lines, animal models, and targeted drug design. Two basic methods, immunoblotting and reverse transcriptase-quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR), are