Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA023238
Sigma-Aldrich
Anti-DECR1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab3
Synonim(y):
Anti-2,4-dienoyl-CoA reductase [NADPH], Anti-2,4-dienoyl-CoA reductase, mitochondrial, Anti-4-enoyl-CoA reductase [NADPH]
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
MDVLKATAEQISSQTGNKVHAIQCDVRDPDMVQNTVSELIKVAGHPNIVINNAAGNFISPTERLSPNAWKT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DECR1(1666)
Opis ogólny
DECR1 (reduktaza 2,4-dienoilo-CoA 1, mitochondrialna) jest członkiem nadrodziny krótkołańcuchowych dehydrogenaz/reduktaz (SDR). Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q21.
Immunogen
2,4-dienoyl-CoA reductase, mitochondrial Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
DECR1 (reduktaza 2,4-dienoilo-CoA 1, mitochondrialna) jest enzymem pomocniczym w utlenianiu β. Jest potrzebny do utleniania nienasyconych kwasów tłuszczowych. DECR1 ma szeroką specyficzność substratową. Odpowiada za konwersję 2,4-dienoilo-CoA do trans-3-enoilo-CoA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76211
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ronald J A Wanders et al.
The FEBS journal, 278(2), 182-194 (2010-12-16)
Fatty acids (FAs) can be degraded via different mechanisms including α-, β- and ω-oxidation. In humans, a range of different genetic diseases has been identified in which either mitochondrial FA β-oxidation, peroxisomal FA β-oxidation or FA α-oxidation is impaired. Treatment
Zeyad D Nassar et al.
eLife, 9 (2020-07-21)
Fatty acid β-oxidation (FAO) is the main bioenergetic pathway in human prostate cancer (PCa) and a promising novel therapeutic vulnerability. Here we demonstrate therapeutic efficacy of targeting FAO in clinical prostate tumors cultured ex vivo, and identify DECR1, encoding the
Magnus S Alphey et al.
The Journal of biological chemistry, 280(4), 3068-3077 (2004-11-09)
Fatty acid catabolism by beta-oxidation mainly occurs in mitochondria and to a lesser degree in peroxisomes. Poly-unsaturated fatty acids are problematic for beta-oxidation, because the enzymes directly involved are unable to process all the different double bond conformations and combinations