Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA023086
Sigma-Aldrich
Anti-SGPL1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-SP-lyase, Anti-Sphingosine-1-phosphate aldolase, Anti-Sphingosine-1-phosphate lyase 1, Anti-hSPL
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
dostępność
not available in USA
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
GEEKLTELLVKAYGDFAWSNPLHPDIFPGLRKIEAEIVRIACSLFNGGPDSCGCVTSGGTESILMACKAYRDLAFEKGIKTPEIVAPQSAHAAFNKAASYFGMKIVRVPLTKMMEVDVRAMRRAISRNTAMLVCSTPQFPHGVI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SGPL1(8879)
Opis ogólny
SGPL1 (liaza sfingozyno-1-fosforanowa 1) ulega silnej ekspresji w zróżnicowanych enterocytach i bierze udział w katabolizmie S1P (sfingozyno-1-fosforanu). Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 10q21.
Immunogen
Sphingosine-1-phosphate lyase 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których to przeciwciało zostało z powodzeniem użyte, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, są podane poniżej.
Immunohistochemia (1 artykuł)
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-SGPL1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
SGPL1 (liaza sfingozyno-1-fosforanowa 1) przekształca S1P (sfingozyno-1-fosforan) w heksadecenal i fosforan etanoloaminy. Jest ona również aktywowana w obecności uszkodzeń DNA. Regulacja w górę SGPL1 zwiększa apoptozę.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74229
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sandra Colié et al.
Cancer research, 69(24), 9346-9353 (2009-11-26)
Sphingosine 1-phosphate (S1P) is a bioactive sphingolipid metabolite involved in cancer development through stimulation of cell survival, proliferation, migration, and angiogenesis. Irreversible degradation of S1P is catalyzed by S1P lyase (SPL). The human SGPL1 gene that encodes SPL maps to
A Kumar et al.
Cell death & disease, 2, e119-e119 (2011-03-04)
The injurious consequences of ionizing radiation (IR) to normal human cells and the acquired radioresistance of cancer cells represent limitations to cancer radiotherapy. IR induces DNA damage response pathways that orchestrate cell cycle arrest, DNA repair or apoptosis such that
Mariam Gachechiladze et al.
Oncology letters, 18(2), 1259-1266 (2019-08-20)
Sphingosine 1-phosphate (S1P) is a bioactive lipid metabolite associated with cancer cell proliferation, survival, migration and regulation of tumor angiogenesis in various cellular and animal models. Sphingosine kinase-1 (SphK1) and S1P lyase are the main enzymes that respectively control the
Johnatan Ceccom et al.
Acta neuropathologica communications, 2, 12-12 (2014-01-29)
The accumulation of beta amyloid (Aβ) peptides, a hallmark of Alzheimer's disease (AD) is related to mechanisms leading to neurodegeneration. Among its pleiotropic cellular effects, Aβ accumulation has been associated with a deregulation of sphingolipid metabolism. Sphingosine 1-phosphate (S1P) derived
Emilie Degagné et al.
The Journal of clinical investigation, 124(12), 5368-5384 (2014-10-28)
Growing evidence supports a link between inflammation and cancer; however, mediators of the transition between inflammation and carcinogenesis remain incompletely understood. Sphingosine-1-phosphate (S1P) lyase (SPL) irreversibly degrades the bioactive sphingolipid S1P and is highly expressed in enterocytes but downregulated in