Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA022821
Sigma-Aldrich
Anti-CDC42BPB antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AL117209.2, Anti-CDC42-binding protein kinase beta, Anti-CDC42BPB, Anti-DMPK-like beta, Anti-MRCK beta, Anti-Myotonic dystrophy kinase-related CDC42-binding kinase beta, Anti-Myotonic dystrophy protein kinase-like beta, Anti-Serine/threonine-protein kinase MRCK beta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
KSKFSGAVLNVPDTSDNSKKQMLRTRSKRRFVFKVPEEERLQQRREMLRDPELRSKMISNPTNFNHVAHMGPGDGMQVLMDLPLSAVPPSQEERPGPAPTNLARQPPSRNKPYISWPSSGGSEPSVTVPLRSMSDPDQDFDKEPDSDST
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDC42BPB(9578)
Opis ogólny
CDC42BPB (CDC42 wiążąca kinaza białkowa beta, podobna do DMPK) to wielodomenowe białko o masie 190 kDa należące do podrodziny kinaz serynowo-treoninowych aktywowanych przez GTPazę Rho z rodziny AGC. Członkowie rodziny AGC wspierają głównie montaż cytoszkieletu aktomiozyny. Ulega ekspresji w wielu tkankach.
Immunogen
Serine/threonine-protein kinase MRCK beta recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CDC42BPB (CDC42 wiążąca kinaza białkowa beta, podobna do DMPK) odgrywa istotną rolę w regulacji inwazji komórek nowotworowych. Podczas montażu cytoszkieletu wpływa na kształt i ruchliwość komórek poprzez ułatwianie fosforylacji łańcucha lekkiego miozyny (MLC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70503
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Timo Heikkila et al.
PloS one, 6(9), e24825-e24825 (2011-09-29)
MRCKα and MRCKβ (myotonic dystrophy kinase-related Cdc42-binding kinases) belong to a subfamily of Rho GTPase activated serine/threonine kinases within the AGC-family that regulate the actomyosin cytoskeleton. Reflecting their roles in myosin light chain (MLC) phosphorylation, MRCKα and MRCKβ influence cell
Mathieu Unbekandt et al.
Cancer research, 78(8), 2096-2114 (2018-02-01)
The myotonic dystrophy-related Cdc42-binding kinases MRCKα and MRCKβ contribute to the regulation of actin-myosin cytoskeleton organization and dynamics, acting in concert with the Rho-associated coiled-coil kinases ROCK1 and ROCK2. The absence of highly potent and selective MRCK inhibitors has resulted