Kluczowe dokumenty
HPA022008
Sigma-Aldrich
Anti-SPAG5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Astrin, Anti-Deepest, Anti-MAP126, Anti-Mitotic spindle-associated protein p126, Anti-Sperm-associated antigen 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
DTVENLTAKLASTIADNQEQDLEKTRQYSQKLGLLTEQLQSLTLFLQTKLKEKTEQETLLLSTACPPTQEHPLPNDRTFLGSILTAVADEEPESTPVPLLGSDKSAFTRVASMVSL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPAG5(10615)
Opis ogólny
SPAG5 (Sperm associated antigen 5) to mitotyczne białko związane z mikrotubulami, które ulega wysokiej ekspresji w jądrach spermatocytów pachytenu.
Immunogen
Sperm-associated antigen 5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SPAG5 (Sperm associated antigen 5) odgrywa istotną rolę w mitozie i regulacji cyklu komórkowego poprzez kontrolowanie tworzenia i organizacji mikrotubul, regulację punktu kontrolnego podczas podziału komórki. Działa jako regulator i wiąże się z wrzecionem podczas rozdzielania chromatyd siostrzanych. Doniesiono również, że podobnie jak inne białka związane z cyklem komórkowym, jest również zaangażowany w naprawę uszkodzeń DNA. Sugeruje się, że nadekspresja SPAG5 może wskazywać na patogenną rolę w rozwoju jąder u pacjentów z zespołem Downa i wnętrostwem.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75531
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gang Xiao et al.
Clinical Medicine Insights. Oncology, 17, 11795549231199915-11795549231199915 (2023-09-25)
Sperm-associated antigen 5 (SPAG5) has been identified as a novel driver oncogene involved in multiple cancers; however, its role in lung adenocarcinoma (LUAD) needs further investigation. Our study aims to elucidate the potential significance of SPAG5 in LUAD prognosis and
Qing Li et al.
Journal of clinical laboratory analysis, 35(7), e23853-e23853 (2021-06-01)
Gefitinib is an epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor (EGFR-TKI), clinically used to treat patients with non-small cell lung cancer driven by EGFR mutations. Unfortunately, EGFR-TKI resistance has become a clinical problem for the effective treatment of NSCLC patients.
Ming Li et al.
Journal of hematology & oncology, 12(1), 14-14 (2019-02-10)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is an aggressive breast cancer subtype that lacks effective therapeutic targets. Sperm-associated antigen 5 (SPAG5) is a mitotic spindle-associated protein that is involved in various biological processes in cervical cancer and bladder urothelial carcinoma. However, the
Moustafa Abdalla et al.
Nature communications, 8(1), 1245-1245 (2017-11-03)
Almost all genomic studies of breast cancer have focused on well-established tumours because it is technically challenging to study the earliest mutational events occurring in human breast epithelial cells. To address this we created a unique dataset of epithelial samples
Mei Zhang et al.
Bioscience reports, 40(2) (2020-01-28)
Sperm-associated antigen 5 (SPAG5), a spindle-binding protein, regulates the process of mitosis. The present study focused on the relationship between SPAG5 expression and the clinicopathological characteristics and prognosis of ovarian cancer. First, we used the Gene Expression Omnibus (GEO) database