Kluczowe dokumenty
HPA021991
Sigma-Aldrich
Anti-RNF157 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab2
Synonim(y):
Anti-KIAA1917, Anti-ring finger protein 157
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KSLSKSTSQNSSVLHEEEDEHSCSESETQLSQRPSVQHLGEECGVTPESENLTLSSSGAIDQSSCTGTPLSSTISSP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF157(114804)
Opis ogólny
RNF157 (Ring finger protein 157) jest nową ligazą ubikwityny E3 ulegającą ekspresji głównie w mózgu. Jego masa cząsteczkowa wynosi 110 kDa.
Immunogen
ring finger protein 157 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RNF157 (Ring finger protein 157) jest silnie zaangażowany w regulację rozwoju neuronów i ich morfologii. Promuje wzrost dendrytyczny poprzez interakcję z białkiem adaptorowym Fe65. Jego N-końcowy koniec wiąże się z drugą domeną PTB Fe65 w celu ubikwitynacji Fe65 poprzez aktywność ligazy E3. Doniesiono również, że RNF157 może być zaangażowany w regulację transportu białek błonowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75681
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Damian D Guerra et al.
FEBS letters, 587(21), 3400-3405 (2013-09-17)
Plant LOSS OF GDU 2 (LOG2) and Mammalian Mahogunin Ring Finger 1 (MGRN1) proteins are RING-type E3 ligases sharing similarity N-terminal to the RING domain. Deletion of this region disrupts the interaction of LOG2 with the plant membrane protein GLUTAMINE
A Matz et al.
Cell death and differentiation, 22(4), 626-642 (2014-10-25)
Neuronal health is essential for the long-term integrity of the brain. In this study, we characterized the novel E3 ubiquitin ligase ring finger protein 157 (RNF157), which displays a brain-dominant expression in mouse. RNF157 is a homolog of the E3