Kluczowe dokumenty
HPA021830
Sigma-Aldrich
Anti-ENDOG antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Endo G, Anti-Endonuclease G, mitochondrial
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
YRGSGFDRGHLAAAANHRWSQKAMDDTFYLSNVAPQVPHLNQNAWNNLEKYSRSLTRSYQNVYVCTGPLFLPRTEADGKSYV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ENDOG(2021)
Opis ogólny
ENDOG (endonukleaza G) to białko o masie 28 kDa zlokalizowane w mitochondriach, zmapowane na ludzkim chromosomie 9q34.1. Jednak w obecności pewnych warunków może przemieszczać się do jądra poprzez szlak śmierci komórkowej BNIP3 (Bcl-2/adenovirus E1B 19kDa protein-interacting protein 3).
Immunogen
Endonuclease G, mitochondrial Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ENDOG (Endonuclease G) jest mitochondrialną apoptotyczną DNazą zaangażowaną w szlak śmierci komórkowej BNIP3 (Bcl-2/adenovirus E1B 19kDa protein-interacting protein 3). Podczas mitochondrialnego uwalniania i jądrowej translokacji EndoG, BNIP3 oddziałuje z zależnym od napięcia kanałem anionowym (VDAC), aby ułatwić proces w jądrze, rozszczepia chromatynowe apoptotyczne DNA bez potrzeby aktywności kaspaz. ENDOG powoduje fragmentację DNA podczas i po apoptozie. Jest powiązany z przerostem mięśnia sercowego i chorobą Parkinsona.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75356
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dae Song Jang et al.
DNA and cell biology, 34(2), 92-100 (2014-11-18)
Apoptotic endonuclease G (EndoG) is responsible for DNA fragmentation both during and after cell death. Previous studies demonstrated that genetic inactivation of EndoG is cytoprotective against various pro-apoptotic stimuli; however, specific inhibitors for EndoG are not available. In this study
Xiaosha Zhang et al.
PloS one, 9(12), e113642-e113642 (2014-12-02)
BNIP3 is a proapoptotic protein that induces cell death through a mitochondria-mediated pathway. We reported previously that mitochondrial localization of BNIP3 and translocation of EndoG from mitochondria to the nucleus are critical steps of the BNIP3 pathway. It is not
V Tiranti et al.
Genomics, 25(2), 559-564 (1995-01-20)
By using a PCR-based screening of a somatic cell hybrid panel and FISH, we have assigned the loci of mitochondrial single-stranded DNA-binding protein (SSBP), mitochondrial transcription factor A (TCF6), and mitochondrial endonuclease G (ENDOG) genes to human chromosomes 7q34, 10q21