Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA008338
Sigma-Aldrich
Anti-HMGCR antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-3-Hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
MAGSIGGYNAHAANIVTAIYIACGQDAAQNVGSSNCITLMEASGPTNEDLYISCTMPSIEIGTVGGGTNLLPQQACLQMLGVQGACKDNPGENARQLARIVCGTVMAGELSLMAALAAGHLVKSHMIHNRSKINLQDLQG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HMGCR(3156)
Opis ogólny
Reduktaza 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA (HMGCR) jest zlokalizowana w błonie retikulum endoplazmatycznego. Gen kodujący to białko znajduje się na chromosomie 5q13.3-q14. Enzym zawiera karboksylowo-końcową domenę skierowaną do cytozolu i amino-końcowy region hydrofobowy.
Immunogen
Reduktaza 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Reduktaza 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA (HMGCR) jest enzymem biorącym udział w biosyntezie steroli i niesterolowych izoprenoidów. Przekształca 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzym A (HMG-CoA) w mewalonian. Ta czteroetapowa reakcja jest bardzo ważna dla syntezy izoprenoidów i cholesterolu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86736
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shupei Wei et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 24(1), 276-284 (2019-11-21)
Glioma is a common brain malignancy for which new drug development is urgently needed because of radiotherapy and drug resistance. Recent studies have demonstrated that artemisinin (ARS) compounds can display antiglioma activity, but the mechanisms are poorly understood. Using cell
Chenxi Zhong et al.
Molecular medicine reports, 20(4), 3003-3010 (2019-08-23)
Dysregulations of the mevalonate pathway (MVA) have been previously identified. Our previous study demonstrated that 3‑hydroxy‑3‑methylglutaryl‑coenzyme A reductase (HMGCR), the rate‑limiting enzyme of the MVA pathway, was upregulated in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) and statin‑inhibited ESCC tumorigenesis. However, the underlying
Anna Di Benedetto et al.
Scientific reports, 6, 35121-35121 (2016-10-08)
Male breast cancer (MBC) is a rare hormone-driven disease often associated with obesity. HMG-CoAR is the central enzyme of the mevalonate pathway, a molecular route deputed to produce cholesterol and steroid-based hormones. HMG-CoAR regulates the oncogenic Hippo transducers TAZ/YAP whose
Camilla Stormo et al.
BMC molecular biology, 13, 29-29 (2012-09-20)
The major rate-limiting enzyme for de novo cholesterol synthesis is 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase (HMGCR). HMGCR is sterically inhibited by statins, the most commonly prescribed drugs for the prevention of cardiovascular events. Alternative splicing of HMGCR has been implicated in the
The 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme-A (HMG-CoA) reductases
Jon A Friesen, et al.
Genome Biology, 5(11), 248-248 (2004)