Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA021662
Sigma-Aldrich
Anti-VPS13A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Chorea-acanthocytosis protein, Anti-Chorein, Anti-Vacuolar protein sorting-associated protein 13A
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
RPPRFFNEDGVIRPYRLRDGTGNQMLQVMENGRFAKYKYFTHVMINKTDMLMITRRGVLFVTKGTFGQLTCEWQYSFDEFTKEPFIVHGRRLRIEAKERVKSVF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VPS13A(23230)
Opis ogólny
VPS13A (Vacuolar protein sorting 13 homolog A, S. cerevisiae) koduje białko o masie 360 kDa określane jako choreina. Jest członkiem rodziny białek VPS13 i znajduje się na chromosomie 9q21. Składa się z dwóch wariantów splicingowych. Wykazuje wysoką ekspresję w wielu tkankach, takich jak jądra, nerki, śledziona i mózg. W neuronach jest dystrybuowana we frakcjach mikrosomalnych i synaptosomalnych, neuronalnym obszarze okołojądrowym, cytoplazmie i włóknach.
Immunogen
Vacuolar protein sorting-associated protein 13A recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
VPS13A (Vacuolar protein sorting 13 homolog A, S. cerevisiae) bierze udział w transporcie molekularnym do cytoszkieletu i przestrzeni wewnątrzkomórkowej. VPS13A odgrywa ważną rolę w regulacji reorganizacji aktyny, apoptozy i morfologii komórek. Kontroluje szlaki sygnałowe PI3K, Rac1 i PAK1. Bezpośrednio oddziałuje z kinazą fosfoinozytydo-3 (PI3K), która pośredniczy w fosforylacji podjednostki PI3K p85, a następnie aktywacji PI3K, Rac1 i PAK1. Ponadto aktywowane PI3K i PAK1 inicjują polimeryzację aktyny i rearanżują mikrofilamenty. Mutacja w VPS13A powoduje zespół chorea-akantocytozy u ludzi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75427
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Esther García-García et al.
Frontiers in neuroscience, 18, 1394478-1394478 (2024-06-21)
VPS13A disease and Huntington's disease (HD) are two basal ganglia disorders that may be difficult to distinguish clinically because they have similar symptoms, neuropathological features, and cellular dysfunctions with selective degeneration of the medium spiny neurons of the striatum. However
Michael Föller et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(4), 1526-1534 (2012-01-10)
Chorea-acanthocytosis is an inevitably lethal genetic disease characterized by a progressive hyperkinetic movement disorder and cognitive and behavioral abnormalities as well as acanthocytosis. The disease is caused by loss-of-function mutations of the gene encoding vacuolar protein sorting-associated protein 13A (VPS13A)
Yuka Urata et al.
Neurology. Genetics, 5(3), e328-e328 (2019-05-16)
To identify XK pathologic mutations in 6 patients with suspected McLeod syndrome (MLS) and a possible interaction between the chorea-acanthocytosis (ChAc)- and MLS-responsible proteins: chorein and XK protein. Erythrocyte membrane proteins from patients with suspected MLS and patients with ChAc
Takehiro Hayashi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 419(3), 511-516 (2012-03-01)
Chorea-acanthocytosis (ChAc) is a rare hereditary neurodegenerative disorder caused by loss of function mutations in the vacuolar protein sorting 13 homolog A (VPS13A) gene encoding chorein. Although a deficiency in chorein function leads to apoptosis of striatal neurons in ChAc
Shuliang Chen et al.
Contact (Thousand Oaks (Ventura County, Calif.)), 5 (2022-09-24)
Lipid transfer proteins mediate the exchange of lipids between closely apposed membranes at organelle contact sites and play key roles in lipid metabolism, membrane homeostasis, and cellular signaling. A recently discovered novel family of lipid transfer proteins, which includes the