Merck
HPA021520
Sigma-Aldrich
Anti-SVEP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-CCP module-containing protein 22, Anti-Polydom, Anti-SEL-OB, Anti-Selectin-like osteoblast-derived protein, Anti-Serologically defined breast cancer antigen NY-BR-38, Anti-Sushi, von Willebrand factor type A, EGF and pentraxin domain-containing protein 1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
GDFICTPDNTGVNCTLTCLEGYDFTEGSTDKYYCAYEDGVWKPTYTTEWPDCAKKRFANHGFKSFEMFYKAARCDDTDLMKKFSEAFETTLG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SVEP1(79987)
Opis ogólny
SVEP1 (Sushi, von Willebrand factor type A, EGF and pentraxin domain-containing protein 1) zwany również polydom lub SEL-OB (selectin-like osteoblast-derived protein) ulega ekspresji głównie w komórkach osteogennych. Gen kodujący białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 9q32.
Białko SVEP1 składa się z wielu domen, takich jak domeny vWA (czynnik von Willebranda typu A), EGF (naskórkowy czynnik wzrostu), PTX (pentraksyna) i HYR (powtórzenie hialiny) oraz moduły białka kontroli dopełniacza (CCP), które są również nazywane domenami sushi.
Immunogen
Sushi, von Willebrand factor type A, EGF and pentraxin domain-containing protein 1 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SVEP1 (Sushi, czynnik von Willebranda typu A, EGF i białko zawierające domenę pentraksyny 1) odgrywa istotną rolę w procesie adhezji komórek i odpowiedzi immunologicznej, w której pośredniczy układ dopełniacza. To białko wydzielnicze służy jako marker dla wstępnie uformowanych komórek satelitarnych mięśni szkieletowych. Białko SVEP1 działa jako ligand dla receptora integryny α9β1.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75350
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gabi Shefer et al.
Stem cell reviews, 6(1), 42-49 (2010-01-07)
In this study we explored the expression pattern of SVEP1, a novel cell adhesion molecule (CAM), in bona fide satellite cells and their immediate progeny. We show that SVEP1 is expressed in activated satellite cells prior to their determination to
I Shur et al.
Journal of cellular physiology, 206(2), 420-427 (2005-10-06)
We describe a novel human gene, named SEL-OB/SVEP1, expressed by skeletal tissues in vivo and by cultured osteogenic cells. The mRNA expression was analyzed on frozen tissues retrieved by laser-capture microscope dissection (LCM) and was detected in osteogenic tissues (periosteum
Ryoko Sato-Nishiuchi et al.
The Journal of biological chemistry, 287(30), 25615-25630 (2012-06-02)
A variety of proteins, including tenascin-C and osteopontin, have been identified as ligands for integrin α9β1. However, their affinities for integrin α9β1 are apparently much lower than those of other integrins (e.g. α3β1, α5β1, and α8β1) for their specific ligands
D Gilgès et al.
The Biochemical journal, 352 Pt 1, 49-59 (2000-11-04)
To identify extracellular proteins with epidermal growth factor (EGF) domains that are potentially involved in the control of haemopoiesis, we performed degenerate reverse-transcriptase-mediated PCR on the murine bone-marrow stromal cell line MS-5 and isolated a new partial cDNA encoding EGF-like