Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA021490
Sigma-Aldrich
Anti-PRKD2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Serine/threonine-protein kinase D2, Anti-nPKC-D2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QTWLDLRELEGKMGERYITHESDDARWEQFAAEHPLPGSGLPTDRDLGGACPPQDHDMQGLAERISVL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKD2(25865)
Opis ogólny
PRKD2 (kinaza białkowa D 2) należy do nadrodziny kinaz białkowych zależnych od wapnia/kalmoduliny. Estry fosfolipidów skutecznie aktywują białko PRKD2 poprzez wiązanie się z jego dwiema N-końcowymi domenami bogatymi w cysteinę. Białko ulega ekspresji w cytoplazmie i jądrze.
Immunogen
Serine/threonine-protein kinase D2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PRKD2 (kinaza białkowa D 2) działa jako potencjalny efektor GABP w hematopoetycznych komórkach macierzystych (HSC) i pośredniczy w transformacji HSC przez onkogen kinazy tyrozynowej BCR (breakpoint cluster region) - ABL (Abelson), co skutkuje CML (przewlekła białaczka szpikowa). Białko to jest uważane za unikalny element szlaku transdukcji sygnału inicjowanego przez estry forbolu i receptor CCKB/gastryny.
W nowotworach przewodu pokarmowego i glejakach PRK2 (kinaza białkowa D 2) kontroluje komunikację między komórkami nowotworowymi a komórkami śródbłonka. PRK2 jest aktywowana przez różne bodźce, takie jak niedotlenienie, reaktywne formy tlenu i receptorowe kinazy tyrozynowe. W ludzkich nowotworach PRKD2 aktywnie uczestniczy w odróżnicowaniu, przeżyciu, tworzeniu nowych naczyń krwionośnych i inwazji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74594
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhong-Fa Yang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(6), 2312-2317 (2013-01-25)
Hematopoietic stem cells (HSCs) are the source of all blood lineages, and HSCs must balance quiescence, self-renewal, and differentiation to meet lifelong needs for blood cell development. Transformation of HSCs by the breakpoint cluster region-ABL tyrosine kinase (BCR-ABL) oncogene causes
Eva Bernhart et al.
Neuro-oncology, 16(7), 933-945 (2014-01-28)
Glioblastoma multiforme (GBM) is a highly aggressive tumor of the central nervous system with a dismal prognosis for affected patients. Aberrant protein kinase C (PKC) signaling has been implicated in gliomagenesis, and a member of the PKC-activated protein kinase D
Sabine Sturany et al.
The Journal of biological chemistry, 277(33), 29431-29436 (2002-06-12)
Recently, we cloned a novel serine/threonine kinase termed protein kinase D2 (PKD2). PKD2 can be activated by phorbol esters both in vivo and in vitro but also by gastrin via the cholecystokinin/CCK(B) receptor in human gastric cancer cells stably transfected
J von Blume et al.
The EMBO journal, 26(22), 4619-4633 (2007-10-27)
Protein kinase D2 (PKD2), a member of the PKD family of serine/threonine kinases, is localized in various subcellular compartments including the nucleus where the kinase accumulates upon activation of G-protein-coupled receptors. We define three critical post-translational modifications required for nuclear
Ninel Azoitei et al.
Cancer research, 74(23), 7125-7136 (2014-10-10)
The kinase PRKD2 (protein kinase D) is a crucial regulator of tumor cell-endothelial cell communication in gastrointestinal tumors and glioblastomas, but its mechanistic contributions to malignant development are not understood. Here, we report that the oncogenic chaperone HSP90 binds to