Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA021485
Sigma-Aldrich
Anti-SH3GL1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-EEN, Anti-EEN fusion partner of MLL, Anti-Endophilin-2, Anti-Endophilin-A2, Anti-Extra eleven-nineteen leukemia fusion gene protein, Anti-SH3 domain protein 2B, Anti-SH3 domain-containing GRB2-like protein 1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
VDAQLDYHRQAVQILDELAEKLKRRMREASSRPKREYKPKPREPFDLGEPEQSNGGFPCTTAPKIAASSSFRSSDKPIRTPSRSMPPLDQPSCKALYDFEPENDGELGFHE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SH3GL1(6455)
Opis ogólny
Domena Src-homology-3 (SH3) białka SH3GL (SH3-containing Grb2-like) jest modułem o długości od 50 do 60 aminokwasów. C-końcowy koniec zawiera domenę SH3 i wykazuje 56-50% analogii aminokwasowej z SH3 Sem-5/Drk/Grb2. N-koniec SH3GL jest bardzo unikalny w porównaniu z jakimkolwiek znanym białkiem. SH3GL1 jest wszechobecny w swojej ekspresji. Gen kodujący białko SH3GL jest zmapowany na ludzkim chromosomie 19p13.3.
Immunogen
Endophilin-A2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SH3GL1 (SH3-containing Grb2-like) jest zaangażowany w aktywność onkogenną w przypadku pierwotnego złośliwego guza ośrodkowego układu nerwowego (glejaków) u dorosłych. Skutecznie wywołuje autogenną reakcję przeciwciał w glejakach o niskim stopniu złośliwości.[1] W porównaniu z prawidłowymi komórkami nabłonka piersi, ekspresja SH3GL1 jest wysoka w wielu TNBC (potrójnie ujemnych komórkach raka piersi). Badanie mutacji u pacjentów z AIS (młodzieńcza skolioza idiopatyczna) w odniesieniu do genu SH3GL1 wykazało, że jest to jeden z prawdopodobnych genów skorelowanych z chorobą AIS.[2]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74808
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ulrika Norin et al.
Nature communications, 12(1), 610-610 (2021-01-29)
The introduction of the CTLA-4 recombinant fusion protein has demonstrated therapeutic effects by selectively modulating T-cell activation in rheumatoid arthritis. Here we show, using a forward genetic approach, that a mutation in the SH3gl1 gene encoding the endocytic protein Endophilin
Tao Yang et al.
Zhonghua wai ke za zhi [Chinese journal of surgery], 48(6), 435-438 (2010-07-16)
To identify whether SH3GL1 gene serves as a disease associated gene of adolescent idiopathic scoliosis (AIS). Positioning candidate cloning: "case-sibling or case-family control design" research scheme based on family constellation was designed. Fifty-six AIS patients (15 male and 41 female
Tomoo Matsutani et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 31, 85-85 (2012-10-12)
Glioma is the most common primary malignant central nervous system tumor in adult, and is usually not curable in spite of various therapeutic approaches. Clarification of the oncogenic process in its early stage is important for the diagnosis and effective
Tao Yang et al.
International orthopaedics, 36(6), 1307-1314 (2011-12-21)
To investigate the effects of genetic factors on idiopathic scoliosis (IS) and genetic modes through genetic epidemiological survey on IS in Chongqing City, China, and to determine whether SH3GL1, GADD45B, and FGF22 in the chromosome 19p13.3 are the pathogenic genes
C Giachino et al.
Genomics, 41(3), 427-434 (1997-05-01)
The Src-homology-3 domain (SH3) is an evolutionarily conserved, 50- to 60-amino-acid module carried by intracellular proteins involved in the transduction of signals for cell polarization, motility, enzymatic activation, and transcriptional regulation. The SH3 drives protein-protein interactions through binding to proline-rich