Kluczowe dokumenty
HPA021289
Sigma-Aldrich
Anti-BBS9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Bardet-Biedl syndrome 9 protein, Anti-Parathyroid hormone-responsive B1 gene protein, Anti-Protein PTHB1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
QEDTQELGWEETVDAAISHLLKTCLSKSSKEQALNLNSQLNIPKDTSQLKKHITLLCDRLSKGGRLCLSTDAAAPQTMVMPGGCTTIPESDLEERSVEQDSTELFTNHRHLTAETPRPEVSPLQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BBS9(27241)
Opis ogólny
Gen BBS9 (zespół Bardeta-Biedla 9) jest mapowany na ludzkim chromosomie 7p.
Immunogen
Protein PTHB1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-BBS9 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting.[1] To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
BBS9 (zespół Bardeta-Biedla 9) jest centralnym składnikiem organizującym BBSome (kompleks białkowy zespołu Bardeta-Biedla). BBSome jest odpowiedzialny za transport białek błonowych do rzęsek, a tym samym utrzymuje funkcję rzęsek. BBS9 wiąże się z leucyno-zipperowym czynnikiem transkrypcyjnym podobnym do 1 (LZTFL1), który kontroluje ruch rzęsek. Mutacje w BBS9 są powiązane z BBS.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74942
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kevin E Knockenhauer et al.
The Journal of biological chemistry, 290(32), 19569-19583 (2015-06-19)
The Bardet-Biedl syndrome protein complex (BBSome) is an octameric complex that transports membrane proteins into the primary cilium signaling organelle in eukaryotes and is implicated in human disease. Here we have analyzed the 99-kDa human BBS9 protein, one of the
Xitiz Chamling et al.
PLoS genetics, 10(2), e1004083-e1004083 (2014-02-20)
Bardet-Biedl syndrome (BBS) is a well-known ciliopathy with mutations reported in 18 different genes. Most of the protein products of the BBS genes localize at or near the primary cilium and the centrosome. Near the centrosome, BBS proteins interact with
Darryl Y Nishimura et al.
American journal of human genetics, 77(6), 1021-1033 (2005-12-29)
Bardet-Biedl syndrome (BBS) is an autosomal recessive, genetically heterogeneous, pleiotropic human disorder characterized by obesity, retinopathy, polydactyly, renal and cardiac malformations, learning disabilities, and hypogenitalism. Eight BBS genes representing all known mapped loci have been identified. Mutation analysis of the
Ying Hsu et al.
Human molecular genetics, 30(1), 87-102 (2021-02-01)
The BBSome is a protein complex consisting of BBS1, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS8, BBS9 and BBS18 that associates with intraflagellar transport complexes and specializes in ciliary trafficking. In primary cilia, ciliary entry requires the fully assembled BBSome as well
Shobi Veleri et al.
PloS one, 7(3), e34389-e34389 (2012-04-06)
Bardet-Biedl Syndrome (BBS, MIM#209900) is a genetically heterogeneous disorder with pleiotropic phenotypes that include retinopathy, mental retardation, obesity and renal abnormalities. Of the 15 genes identified so far, seven encode core proteins that form a stable complex called BBSome, which