Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA021184
Sigma-Aldrich
Anti-RNF114 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-RING finger protein 114, Anti-Zinc finger protein 313
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SALAPGVRAVELERQIESTETSCHGCRKNFFLSKIRSHVATCSKYQNYIMEGVKATIKDASLQPRNVPNRYTFPCPYCPEKNFDQEGLVEHCKLFHSTDTKSVVCPICASMPW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF114(55905)
Opis ogólny
Gen RNF114 (ring finger protein 114) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 20q13.13. Ekspresja RNF114 wzrasta w późnej fazie G1. Białko lokalizuje się w cytoplazmie i jądrze. RNF114 jest również określane jako ZNF313 (białko palca cynkowego 313).
Immunogen
RING finger protein 114 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RNF114 (ring finger protein 114) jest ligazą ubikwityny E3. Jest potrzebna do regulacji progresji cyklu komórkowego, różnicowania i starzenia. Jest odpowiedzialna za degradację p21 i destabilizację p27 i p57. Ponadto RNF114 może być związany z patogenezą wielu ludzkich nowotworów. Mutacje w RNF114 są powiązane z łuszczycą, chorobą skóry o podłożu immunologicznym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73706
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesca Capon et al.
Human molecular genetics, 17(13), 1938-1945 (2008-03-28)
Psoriasis is an immune-mediated skin disorder that is inherited as a multifactorial trait. Linkage studies have clearly identified a primary disease susceptibility locus lying within the major histocompatibility complex (MHC), but have generated conflicting results for other genomic regions. To
Mai Luo et al.
Cell chemical biology, 28(4), 559-566 (2021-01-30)
The translation of functionally active natural products into fully synthetic small-molecule mimetics has remained an important process in medicinal chemistry. We recently discovered that the terpene natural product nimbolide can be utilized as a covalent recruiter of the E3 ubiquitin
J Han et al.
Cell death and differentiation, 20(8), 1055-1067 (2013-05-07)
ZNF313 encoding a zinc-binding protein is located at chromosome 20q13.13, which exhibits a frequent genomic amplification in multiple human cancers. However, the biological function of ZNF313 remains largely undefined. Here we report that ZNF313 is an ubiquitin E3 ligase that
Jessica N Spradlin et al.
Nature chemical biology, 15(7), 747-755 (2019-06-19)
Nimbolide, a terpenoid natural product derived from the Neem tree, impairs cancer pathogenicity; however, the direct targets and mechanisms by which nimbolide exerts its effects are poorly understood. Here, we used activity-based protein profiling (ABPP) chemoproteomic platforms to discover that
Edoardo José Longarini et al.
Molecular cell, 83(10), 1743-1760 (2023-04-29)
PARP1, an established anti-cancer target that regulates many cellular pathways, including DNA repair signaling, has been intensely studied for decades as a poly(ADP-ribosyl)transferase. Although recent studies have revealed the prevalence of mono-ADP-ribosylation upon DNA damage, it was unknown whether this