Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
HPA020912
Sigma-Aldrich
Anti-AMACR antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-α-methylacyl-CoA racemase, Anti-RACE
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
APFYTTYRTADGEFMAVGAIEPQFYELLIKGLGLKSDELPNQMSMDDWPEMKKKFADVFAKKTKAEWCQIFDGTDACVTPVLTF
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AMACR(23600)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen AMACR (racemaza α-metyloacylo-CoA) jest mapowany na ludzkim chromosomie 5p13.3. Białko lokalizuje się w mitochondriach i peroksysomach.
Immunogen
racemaza alfa-metyloacylo-CoA rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
AMACR (racemaza α-metyloacylo-CoA) jest odpowiedzialna za β-oksydację dietetycznych rozgałęzionych kwasów tłuszczowych i syntezę kwasów żółciowych. Sposób działania obejmuje wzajemną konwersję(R)- i(S)-2-metylowych fragmentów rozgałęzionych acylo-CoA. Mutacje w AMACR są powiązane z neuropatią czuciowo-ruchową dorosłych. Jest on regulowany w górę w myxofibrosarcomas, raku prostaty i raku jamy nosowo-gardłowej.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74751
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying-En Lee et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(8), 7983-7991 (2014-05-17)
The molecular prognostic adjunct in patients with nasopharyngeal carcinomas (NPCs) still remains obscured. Through data mining from published transcriptomic database, alpha-methylacyl-CoA racemase (AMACR) was first identified as a differentially upregulated gene in NPC tissues, which is a key enzyme for
Bo Xu et al.
Journal of clinical pathology, 67(11), 974-979 (2014-08-06)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most common malignancies worldwide, and it is still lacking effective prognostic biomarkers so far. Previous results of the iTRAQ-based quantitative proteomics study (iTRAQ-2DLC-MS/MS) have shown that α-methylacyl-CoA racemase (AMACR) might be a promising
Mariya Shapovalova et al.
Oncotarget, 9(94), 36693-36704 (2019-01-08)
The metabolic protein alpha-methylacyl-CoA racemase (AMACR) is significantly overexpressed in prostate cancer compared to the normal prostate and other non-malignant tissue. Though an attractive target, there are no reports in the literature on leveraging the expression of AMACR for the
Chien-Feng Li et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(23), 6141-6152 (2014-11-12)
Myxofibrosarcomas frequently display arm-level gains on 5p. We characterized the pathogenetic and therapeutic relevance of the α-methylacyl coenzyme A racemase (AMACR) at 5p13.3. AMACR mRNA expression in myxofibrosarcomas was analyzed using the public transcriptome and laser-microdissected sarcoma cells. We performed
S Ferdinandusse et al.
Nature genetics, 24(2), 188-191 (2000-02-02)
Sensory motor neuropathy is associated with various inherited disorders including Charcot-Marie-Tooth disease, X-linked adrenoleukodystrophy/adrenomyeloneuropathy and Refsum disease. In the latter two, the neuropathy is thought to result from the accumulation of specific fatty acids. We describe here three patients with