Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA020896
Sigma-Aldrich
Anti-ASS1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Argininosuccinate synthase, Anti-Citrulline--aspartate ligase
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MSSKGSVVLAYSGGLDTSCILVWLKEQGYDVIAYLANIGQKEDFEEARKKALKLGAKKVFIEDVSREFVEEFIWPAIQS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASS1(445)
Opis ogólny
Gen ASS1 (syntaza argininobursztynianu) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 9q34.1. Ulega on szerokiej ekspresji w ludzkich tkankach.
Immunogen
Argininosuccinate synthase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-ASS1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
ASS1 (syntaza argininobursztynianu) jest głównie odpowiedzialna za konwersję cytruliny i asparaginianu do argininobursztynianu. Szlak ten jest kluczowy w cyklach mocznikowym i argininowo-cytrulinowym. Mutacje w ASS1 są związane z cytrulinemią. ASS1 jest regulowany w dół przez metylację promotora u dzieci cierpiących na fenyloketonurię (PKU). Nieprawidłowa ekspresja ASS1 jest związana z kancerogenezą raka żołądka.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75252
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robbert J C Slebos et al.
International journal of cancer, 132(3), 568-579 (2012-06-27)
Oropharyngeal carcinoma (OPC) can be classified into two equally prevalent subtypes depending on the presence of human papillomavirus (HPV). Patients with HPV-positive (HPV+) OPC represent a unique cohort with a distinct tumor biology and clinical behavior compared to HPV-negative (HPV-)
Li Li et al.
Clinical biochemistry, 46(18), 1793-1797 (2013-11-07)
The concentration of tyrosine and the ratio of branch-amino acid to the aromatic amino acid in phenylketonuria (PKU) patients are much lower than that of normal people, which reveal that PKU patients have amino acid metabolism disorder. The aim of
Anke Werner et al.
Frontiers in immunology, 8, 864-864 (2017-08-10)
In the tumor microenvironment, arginine is metabolized by arginase-expressing myeloid cells. This arginine depletion profoundly inhibits T cell functions and is crucially involved in tumor-induced immunosuppression. Reconstitution of adaptive immune functions in the context of arginase-mediated tumor immune escape is
Tobias Karlberg et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 64(Pt 3), 279-286 (2008-03-08)
Argininosuccinate synthetase catalyzes the transformation of citrulline and aspartate into argininosuccinate and pyrophosphate using the hydrolysis of ATP to AMP and pyrophosphate. This enzymatic process constitutes the rate-limiting step in both the urea and arginine-citrulline cycles. Previous studies have investigated
Kenji Ohshima et al.
Scientific reports, 7, 45504-45504 (2017-03-31)
Argininosuccinate synthetase 1 (ASS1) is a rate-limiting enzyme in arginine biosynthesis. Although ASS1 expression levels are often reduced in several tumors and low ASS1 expression can be a poor prognostic factor, the underlying mechanism has not been elucidated. In this