Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA020453
Sigma-Aldrich
Anti-RASAL2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-RAS protein activator-like 1, Anti-Ras GTPase-activating protein nGAP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
LSVLHSLLWEVVSQLDKATVAKLGPLPRVLADITKSLTNPTPIQQQLRRFTEHNSSPNVSGSLSSGLQKIFEDPT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RASAL2(9462)
Opis ogólny
Aktywator białek RAS podobny do 2 (RASAL2) jest białkiem aktywującym GTPazy (GAP) i posiada domenę związaną z GAP (GRD).
Immunogen
Ras GTPase-activating protein nGAP recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Aktywator białka RAS podobnego do 2 (RASAL2) stymuluje sygnalizację przez związany z Ras substrat toksyny botulinowej C3 1 (RAC1), który jest małą GTPazą. Odbywa się to poprzez wiązanie z kompleksem obejmującym RAC1 i inne białka. Działa jako supresor nowotworu w raku piersi. Wykazano również, że RASAL2 kontroluje przejście nabłonkowo-mezenchymalne (EMT) i promuje przerzuty w raku jajnika. Jego nokaut w komórkach raka jajnika sprzyjał wzrostowi komórek, inwazji i ogólnej progresji raka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74618
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Feng et al.
The Journal of clinical investigation, 124(12), 5291-5304 (2014-11-11)
Patients with triple-negative breast cancer (TNBC) have a high incidence of early relapse and metastasis; however, the molecular basis for recurrence in these individuals remains poorly understood. Here, we demonstrate that RASAL2, which encodes a RAS-GTPase-activating protein (RAS-GAP), is a
Yuting Huang et al.
Oncotarget, 5(16), 6734-6745 (2014-09-13)
Ovarian cancer is the most lethal gynecologic malignancy, and transcoelomic metastasis is responsible for the greatest disease mortality. Although intensive efforts have been made, the mechanism behind this process remains unclear. RASAL2 is a GTPase activating proteins (GAPs) which was
Barbara Stefanska et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(12), 3118-3132 (2014-04-26)
We utilized whole-genome mapping of promoters that are activated by DNA hypomethylation in hepatocellular carcinoma (HCC) clinical samples to shortlist novel targets for anticancer therapeutics. We provide a proof of principle of this approach by testing six genes short-listed in