Kluczowe dokumenty
HPA019010
Sigma-Aldrich
Anti-AHNAK antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Desmoyokin, Anti-Neuroblast differentiation-associated protein AHNAK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
LGEGHLSVKGSGGEWKGPQVSSALNLDTSKFAGGLHFSGPKVEGGVKGGQIGLQAPGLSVSGPQGHLESGSGKVTFPKMKIPKFTFSGRELVGREMGVDVHFPKAEASIQAGAGDGEWEESEVKLKKSKIKMPK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AHNAK(79026)
Opis ogólny
Gen AHNAK (neuroblast differentiation-associated protein) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 11q12.2. AHNAK ulega silnej ekspresji w komórkach mięśniowych, na przykład w kardiomiocytach i komórkach mięśni szkieletowych. Białko lokalizuje się w błonie plazmatycznej, cytoplazmie i jądrze.
Immunogen
Neuroblast differentiation-associated protein AHNAK recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
AHNAK (białko związane z różnicowaniem neuroblastów) oddziałuje z białkiem naprawczym błony mięśniowej, dysferliną. Jest ono rekrutowane do miejsca inwazji bakterii i bierze udział w inwazji Salmonella i Chlamydia trachomatis, w której pośredniczy system sekrecji typu 3. AHNAK jest regulowany w dół w linii komórkowej neuroblastoma, drobnokomórkowych rakach płuc i chłoniakach Burkitta, natomiast regulowany w górę w linii komórkowej raka prostaty, raka piersi, włókniakomięsaka i glejaka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74736
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hitomi Sudo et al.
International journal of oncology, 44(2), 530-538 (2013-11-21)
The worldwide incidence of the highly aggressive tumor mesothelioma is expected to increase. Mesothelioma is classified into three main histological subtypes: epithelioid, sarcomatoid and biphasic. Although the pathological diagnostic markers for epithelioid are established, to date no adequate marker for
Hyebin Lee et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 17(9), 1788-1802 (2018-06-29)
Cytological examination of urine is the most widely used noninvasive pathologic screen for bladder urothelial carcinoma (BLCA); however, inadequate diagnostic accuracy remains a major challenge. We performed mass spectrometry-based proteomic analysis of urine samples of ten patients with BLCA and
Yanchao Huang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 21(3), 732-742 (2006-12-23)
Mutations in dysferlin cause limb girdle muscular dystrophy 2B, Miyoshi myopathy and distal anterior compartment myopathy. Dysferlin is proposed to play a role in muscle membrane repair. To gain functional insight into the molecular mechanisms of dysferlin, we have searched
Carrie Jolly et al.
Cellular microbiology, 16(1), 64-77 (2013-08-13)
The facultative intracellular pathogen, Salmonella enterica, triggers its own uptake into non-phagocytic epithelial cells. Invasion is dependent on a type 3 secretion system (T3SS), which delivers a cohort of effector proteins across the plasma membrane where they induce dynamic actin-driven
Gabriel Ozorowski et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 69(Pt 1), 92-104 (2013-01-01)
AHNAK, a large 629 kDa protein, has been implicated in membrane repair, and the annexin A2-S100A10 heterotetramer [(p11)(2)(AnxA2)(2))] has high affinity for several regions of its 1002-amino-acid C-terminal domain. (p11)(2)(AnxA2)(2) is often localized near the plasma membrane, and this C2-symmetric