Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA020136
Sigma-Aldrich
Anti-SERPINB5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Maspin, Anti-Protease inhibitor 5, Anti-Serpin B5
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
KSLNLSTEFISSTKRPYAKELETVDFKDKLEETKGQINNSIKDLTDGHFENILADNSVNDQTKILVVNAAYFVGKWMKKFPESETKECPFRVNKT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINB5(5268)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Serpin peptidase inhibitor, clade B, member 5 (SERPINB5) jest supresorem nowotworów klasy II o masie cząsteczkowej 42 kDa. Kodujący go gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 18q21.33.
Immunogen
Serpin B5 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor peptydazy serpinowej, klad B, członek 5 (SERPINB5) jest zaangażowany w stymulowanie apoptozy w komórkach nowotworowych. Ponadto reguluje inwazję i ruchliwość trofoblastów. SERPINB5 wpływa na poziom kazeiny i kwaśnego białka serwatkowego podczas wczesnej laktacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74609
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Magdalena Machowska et al.
BMC cancer, 14, 142-142 (2014-03-04)
Maspin, which is classified as a tumor suppressor protein, is downregulated in many types of cancer. Several studies have suggested potential anti-proliferative activity of maspin as well as sensitizing activity of maspin for therapeutic cytotoxic agents in breast cancer tissue
Q Liu et al.
Placenta, 35(11), 876-882 (2014-08-26)
Preeclampsia is thought to begin with shallow trophoblast invasion and inadequate spiral artery remodeling. Maspin, a tumor-suppressor gene, plays a regulatory role in trophoblast invasion and motility. The tissue-specific methylation of the maspin promoter can regulate maspin gene expression in
Elisa Espinet et al.
Cancer discovery, 11(3), 638-659 (2020-10-17)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is characterized by extensive desmoplasia, which challenges the molecular analyses of bulk tumor samples. Here we FACS-purified epithelial cells from human PDAC and normal pancreas and derived their genome-wide transcriptome and DNA methylome landscapes. Clustering based
Ji Yeon Baek et al.
International journal of cancer, 134(7), 1595-1604 (2013-10-12)
Serpin B5 is a candidate tumour suppressor, but its oncogenic activity has also been reported. Its function may be affected by protein interactions. The aim of this study was to assess the relationship between serpin B5 and carcinoembryonic antigen (CEA)
Carlos A Rubio et al.
Anticancer research, 35(7), 4139-4144 (2015-07-01)
The serine proteinase inhibitor maspin is a tumor-suppressor protein that stimulates apoptosis and inhibits motility, invasion and cancer metastasis. Mutant maspin galvanises partial loss of tumor-suppressor function, reducing susceptibility to apoptosis and facilitating malignant progression. Mutant maspin has been reported