Merck
HPA019799
Sigma-Aldrich
Anti-ALYREF antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ALY, Anti-ALY/REF, Anti-BEF, Anti-REF, Anti-THOC4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
EFGTLKKAAVHYDRSGRSLGTADVHFERKADALKAMKQYNGVPLDGRPMNIQLVTSQIDAQRRPAQSVNRGGMTRNRGAGGFGGGGGTRRGTRGGARGRGRGAGRNSKQQLSAEELDAQLDAYNARMD
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... THOC4(10189)
Opis ogólny
Białko adaptorowe wiążące RNA ALYREF (czynnik eksportu Aly/REF) składa się ze złożonej domeny RRM w centrum i dwóch w dużej mierze elastycznych wielofunkcyjnych domen N i C-końcowych po jego dwóch stronach.
Immunogen
THO complex subunit 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ALYREF (czynnik eksportu Aly/REF) odgrywa rolę w transkrypcji poprzez udział w interakcjach białko-białko. Wiąże się z mRNA w sposób niezależny od splicingu i inicjuje translokację heterodimeru eksportera mRNA TAP-p15 na RNA poprzez interakcje białko-białko. Stymuluje również aktywność komórek T poprzez interakcję z c-Myb. Doniesiono również, że ALYREF pomaga w aktywacji onkogenów.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73783
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jennifer A Mertz et al.
Journal of virology, 81(7), 3503-3513 (2007-01-19)
Type B leukemogenic virus (TBLV), a mouse mammary tumor virus (MMTV) variant, often induces T-cell leukemias and lymphomas by c-myc activation following viral DNA integration. Transfection assays using a c-myc reporter plasmid indicated that the TBLV long terminal repeat (LTR)
Ichiro Taniguchi et al.
Molecular and cellular biology, 28(2), 601-608 (2007-11-07)
Loading of export factors onto mRNAs is a key step in gene expression. In vertebrates, splicing plays a role in this process. Specific protein complexes, exon junction complex and transcription/export complex, are loaded onto mRNAs in a splicing-dependent manner, and
Richard B Tunnicliffe et al.
PLoS pathogens, 10(2), e1003907-e1003907 (2014-02-20)
The essential herpesvirus adaptor protein HVS ORF57, which has homologs in all other herpesviruses, promotes viral mRNA export by utilizing the cellular mRNA export machinery. ORF57 protein specifically recognizes viral mRNA transcripts, and binds to proteins of the cellular transcription-export
Yanan Jin et al.
Cell death & disease, 15(8), 578-578 (2024-08-09)
Approximately 70% of treatment failures in nasopharyngeal carcinoma (NPC) patients are attributed to distant metastasis, yet the underlying mechanisms remain unclear. RNA 5-methylcytosine (m5C) is an emerging regulatory modification that controls gene expression and plays a critical role in tumor