Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA019661
Sigma-Aldrich
Anti-TPR antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Nucleoprotein TPR
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
KMASVRQHLEETTQKAESQLLECKASWEERERMLKDEVSKCVCRCEDLEKQNRLLHDQIEKLSDKVVASVKEGVQGPLNVSLSEEGKSQE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TPR(7175)
Opis ogólny
TPR (translocated promoter region, nuclear basket protein) to duża nukleoporyna typu coiled-coil zlokalizowana w filamentach wewnątrzjądrowych. Składa się z domniemanych motywów funkcjonalnych, N-końcowej domeny TprMet, domeny wiążącej kompleksy porów jądrowych i wielu domen typu coiled-coil.
Immunogen
Nucleoprotein TPR recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TPR (translokowany region promotora, białko koszyka jądrowego) jest składnikiem regionu koszyka jądrowego kompleksu porów jądrowych (NPC). Odgrywa znaczącą rolę w transporcie materiałów między cytoplazmą a jądrem. Jest zaangażowany w bezpośrednią transkrypcyjną regulację autofagii poprzez kontrolowanie eksportu mRNA HSP70 (białko szoku cieplnego 70) i HSF1 (czynnik transkrypcyjny szoku cieplnego 1), przemieszczanie p53.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73940
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Margherita Cortini et al.
Cancers, 13(2) (2021-01-21)
Acidity is a key player in cancer progression, modelling a microenvironment that prevents immune surveillance and enhances invasiveness, survival, and drug resistance. Here, we demonstrated in spheroids from osteosarcoma cell lines that the exposure to acidosis remarkably caused intracellular lipid
Kalpana Rajanala et al.
Journal of cell science, 127(Pt 16), 3505-3520 (2014-06-19)
A major constituent of the nuclear basket region of the nuclear pore complex (NPC), nucleoporin Tpr, plays roles in regulating multiple important processes. We have previously established that Tpr is phosphorylated in both a MAP-kinase-dependent and MAP-kinase-independent manner, and that
Tatsuyoshi Funasaka et al.
Scientific reports, 2, 878-878 (2012-11-22)
The nuclear pore complex (NPC) consists of a conserved set of ~30 different proteins, termed nucleoporins, and serves as a gateway for the exchange of materials between the cytoplasm and nucleus. Tpr (translocated promoter region) is a component of NPC
Feng Li et al.
Genes, chromosomes & cancer, 51(9), 890-897 (2012-05-24)
The 8p11 myeloproliferative syndrome (EMS) is an aggressive neoplasm caused by the fusion of various partner genes to fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1). Various FGFR1 fusions are associated with subtly distinct disease phenotypes. Here, we report a new translocation
Martin Kosar et al.
Nature communications, 12(1), 3937-3937 (2021-06-26)
Although human nucleoporin Tpr is frequently deregulated in cancer, its roles are poorly understood. Here we show that Tpr depletion generates transcription-dependent replication stress, DNA breaks, and genomic instability. DNA fiber assays and electron microscopy visualization of replication intermediates show