Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA019484
Sigma-Aldrich
Anti-BAIAP2L1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-BAI1-associated protein 2-like protein 1, Anti-Brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2-like protein 1, Anti-Insulin receptor tyrosine kinase substrate
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
ERSNVVRKDYDTLSKCSPKMPPAPSGRAYTSPLIDMFNNPATAAPNSQRVNNSTGTSEDPSLQRSVSVATGLNMMKKQKVKTIFPHTAGSN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Immunogen
Brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2-like protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
BAIAP2L1 (BAI1-associated protein 2-like 1) to białko rusztowania o masie 53 kDa z nowo odkrytej rodziny. Bierze udział w przekazywaniu sygnałów i kontroli montażu cytoszkieletu, a także wypukłości błony w błonie plazmatycznej. Fosforylowany tyrozyną BAIAP2L1 pomaga deformować strukturę błony plazmatycznej, co jest niezbędnym krokiem w ruchliwości komórek. BAIAP2L1 ma również związek kliniczny z patogenezą nowotworów złośliwych, w tym raka wątrobowokomórkowego (HCC). Zbadano, że podczas proliferacji HCC, BAIAP2L1 oddziałuje z receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) w celu fosforylacji kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK) poprzez szlak sygnałowy EGFR-ERK.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, dostępnych za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74833
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu-Ping Wang et al.
Cancer letters, 337(1), 96-106 (2013-05-23)
Insulin receptor tyrosine kinase substrate (IRTKS) is closely associated with actin remodelling and membrane protrusion, but its role in the pathogenesis of malignant tumours, including hepatocellular carcinoma (HCC), is still unknown. In this study, we showed that IRTKS was frequently
Gang Chen et al.
FEBS letters, 585(19), 2972-2978 (2011-08-16)
Insulin receptor tyrosine kinase substrate (IRTKS) has been demonstrated to be a scaffold protein involved in plasma membrane deformation and actin cytoskeleton remodeling. IRTKS is tyrosine phosphorylated in response to insulin stimulation. However, the mechanism and function of IRTKS phosphorylation
Ai Mei Chou et al.
Scientific reports, 7, 40485-40485 (2017-01-10)
The insulin receptor substrate of 53 kDa, IRSp53, is an adaptor protein that works with activated GTPases, Cdc42 and Rac, to modulate actin dynamics and generate membrane protrusions in response to cell signaling. Adult mice that lack IRSp53 fail to regulate
Giorgio Scita et al.
Trends in cell biology, 18(2), 52-60 (2008-01-25)
A tight spatiotemporal coordination of the machineries controlling membrane bending and trafficking, and actin dynamics is crucial for the generation of cellular protrusions. Proteins that are simultaneously capable of regulating actin dynamics and sensing or inducing membrane curvature are predicted
Didier Vingadassalom et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(16), 6754-6759 (2009-04-16)
Enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 translocates 2 effectors to trigger localized actin assembly in mammalian cells, resulting in filamentous actin "pedestals." One effector, the translocated intimin receptor (Tir), is localized in the plasma membrane and clustered upon binding the bacterial outer