Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA019230
Sigma-Aldrich
Anti-CRAT antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-CAT, Anti-Carnitine O-acetyltransferase, Anti-Carnitine acetylase, Anti-Carnitine acetyltransferase, Anti-CrAT
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
RWFDKTLQFIVAEDGSCGLVYEHAAAEGPPIVTLLDYVIEYTKKPELVRSPMVPLPMPKKLRFNITPEIKSDIEKAKQNLSIMIQDLDITVMVFHHFGKDF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRAT(1384)
Opis ogólny
CRAT ( O-acetylotransferaza karnityny) lokalizuje się w peroksysomach i macierzy mitochondrialnej. Ulega silnej ekspresji w mięśniach szkieletowych i sercu. Niskie poziomy CRAT są również obecne w nerkach, wątrobie i tkance tłuszczowej.
Immunogen
Carnitine O-acetyltransferase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Acylotransferazy karnityny to enzymy odpowiedzialne za przekształcanie acylo-CoA (acylo-koenzymu As) w estry acylokarnityny. CRAT ( O-acetylotransferaza karnityny) uczestniczy w konwersji krótko- i średniołańcuchowych acylo-CoA. Estry karnityny produkowane w peroksysomach są eksportowane do mitochondriów w celu dalszego utleniania. Mitochondrialna CRAT jest głównie zaangażowana w regulację puli acylo-CoA/CoA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75180
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chenglong Sun et al.
Theranostics, 10(16), 7070-7082 (2020-07-10)
New insights into tumor-associated metabolic reprogramming have provided novel vulnerabilities that can be targeted for cancer therapy. Here, we propose a mass spectrometry imaging (MSI)-based metabolomic strategy to visualize the spatially resolved reprogramming of carnitine metabolism in heterogeneous breast cancer.
Sara Violante et al.
Biochimica et biophysica acta, 1832(6), 773-779 (2013-03-15)
Carnitine acyltransferases catalyze the reversible conversion of acyl-CoAs into acylcarnitine esters. This family includes the mitochondrial enzymes carnitine palmitoyltransferase 2 (CPT2) and carnitine acetyltransferase (CrAT). CPT2 is part of the carnitine shuttle that is necessary to import fatty acids into
Robert C Noland et al.
The Journal of biological chemistry, 284(34), 22840-22852 (2009-06-26)
In addition to its essential role in permitting mitochondrial import and oxidation of long chain fatty acids, carnitine also functions as an acyl group acceptor that facilitates mitochondrial export of excess carbons in the form of acylcarnitines. Recent evidence suggests