Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA019141
Sigma-Aldrich
Anti-INHA antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Inhibin alpha chain
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
QEAEEGLFRYMFRPSQHTRSRQVTSAQLWFHTGLDRQGTAASNSSEPLLGLLALSPGGPVAVPMSLGHAPPHWAVLHLAT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... INHA(3623)
Opis ogólny
Gen INHA (łańcuch α inhibiny) jest mapowany na ludzki chromosom 2q35.
Immunogen
Inhibin alpha chain Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
INHA (łańcuch α inhibiny) jest podjednostką inhibin. Inhibiny są odpowiedzialne za tłumienie wydzielania FSH (hormonu folikulotropowego). INHA jest regulowana w dół w raku prostaty. Z drugiej strony, jest on regulowany w górę w raku jajnika. Polimorfizm w promotorze INHA jest związany z niepłodnością u mężczyzn. Podobnie, polimorfizm promotora INHA jest związany z ryzykiem idiopatycznej pierwotnej niewydolności jajników.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74078
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
HyungChul Rah et al.
Maturitas, 77(2), 163-167 (2013-11-26)
The aim of this study was to investigate whether two polymorphisms in the promoter region of inhibin alpha (INHA) are associated with risk of idiopathic primary ovarian insufficiency (POI) in Korean women, which is a controversial topic. We genotyped the
Wan-Hong Li et al.
Gene, 559(2), 172-176 (2015-01-27)
Inhibins play important roles in normal gonadal function, including regulation of proliferation, differentiation, and steroidogenesis of Leydig and Sertoli cells via paracrine and autocrine processes. In adult males, circulating inhibin levels are correlated with fertility by regulating the number of
S L Mellor et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 83(3), 969-975 (1998-03-20)
Serum inhibin levels are elevated in postmenopausal women with granulosa and mucinous epithelial tumors of the ovary. In contrast, functional deletion of the inhibin alpha gene in male and female mice results in the development of primary gonadal granulosa/Sertoli cell
Johannes Hofland et al.
PloS one, 9(8), e104944-e104944 (2014-08-12)
Adrenocortical carcinoma (ACC) is a rare, but highly malignant tumor of unknown origin. Inhibin α-subunit (Inha) knockout mice develop ACCs following gonadectomy. In man, INHA expression varies widely within ACC tissues and its circulating peptide inhibin pro-αC has been described