Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA019135
Sigma-Aldrich
Anti-GIMAP4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-FLJ11110, Anti-HIMAP4, Anti-IAN1, Anti-IMAP4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
EDIQDLMDIFGDRYCALNNKATGAEQEAQRAQLLGLIQRVVRENKEGCYTNRMYQRAEEEIQKQTQAMQELHRVELE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GIMAP4(55303)
Opis ogólny
Gen GIMAP4 (GTPase IMAP family member 4) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 7q36. Należy do rodziny białek GIMAP. Białko lokalizuje się głównie w cytoplazmie, ale jest również obecne w retikulum endoplazmatycznym i Golgim. GIMAP4 ulega silnej ekspresji w śledzionie i leukocytach krwi obwodowej zawierających głównie limfocyty B i T. Jest również obecny w grasicy. Występuje również w grasicy, jelicie cienkim, okrężnicy i jajniku. GIMAP4 jest również określany jako IAN1 (immunity-associated nucleotide 1).
Immunogen
GTPase IMAP family member 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Wykazano, że GIMAP4 (GTPase IMAP family member 4) wykazuje wewnętrzną aktywność GTPazy. GIMAP są białkami, które kontrolują przeżycie i homeostazę limfocytów. U myszy pozbawionych GIMAP4 limfocyty są bardziej odporne na reakcje apoptotyczne.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74738
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jan-Jonas Filén et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 8(1), 32-44 (2008-08-15)
T helper (Th) cells differentiate into functionally distinct effector cell subsets of which Th1 and Th2 cells are best characterized. Besides T cell receptor signaling, IL-12-induced STAT4 and T-bet- and IL-4-induced STAT6 and GATA3 signaling pathways are the major players
Marie Cambot et al.
Blood, 99(9), 3293-3301 (2002-04-20)
TAL-1 is a basic helix-loop-helix oncoprotein that is expressed in up to 30% of T-cell acute lymphoblastic leukemias but not in the T lineage. We have cloned a complementary DNA, called Human Immune Associated Nucleotide 1 (hIAN1), whose messenger RNA
David Schwefel et al.
Structure (London, England : 1993), 21(4), 550-559 (2013-03-05)
GTPases of immunity-associated proteins (GIMAPs) are regulators of lymphocyte survival and homeostasis. We previously determined the structural basis of GTP-dependent GIMAP2 scaffold formation on lipid droplets. To understand how its GTP hydrolysis is activated, we screened for other GIMAPs on