Kluczowe dokumenty
HPA019062
Sigma-Aldrich
Anti-NEK3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HSPK36, Anti-MGC29949, Anti-NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
NLILKVCQGCISPLPSHYSYELQFLVKQMFKRNPSHRPSATTLLSRGIVARLVQKCLPPEIIMEYGEEVLEEIKNSKHNTPRKKTNPSRIRIALGNEASTV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEK3(4752)
Opis ogólny
Gen NEK3 (never in mitosis A-related kinase 3) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 13q14.13. Należy do rodziny białek NIMA (never in mitosis A). Ulega silnej ekspresji w jądrach, jajnikach i mózgu.
Immunogen
NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 3 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Pośredniczone przez PRL (prolaktynę) powiązanie między NEK3 (nigdy w kinazie związanej z mitozą A 3) i VAV1/2 (czynnik wymiany nukleotydów guaninowych vav) ma kluczowe znaczenie dla indukowanej przez PRL reorganizacji cytoszkieletu i ruchliwości komórek raka piersi.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73489
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sommer L Miller et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 19(4), 939-949 (2004-12-25)
Prolactin (PRL) receptor activation contributes to the progression and motility of human breast cancer. This event activates multimeric signaling pathways, including the activation of the Vav family of guanine nucleotide exchange factors. To detect novel proteins interacting with Vav, yeast
M Hernández et al.
Cancer investigation, 24(7), 682-688 (2006-11-23)
Chromosomal region 13q14 is frequently deleted in prostate cancer. nek3, a protein kinase related gene, is located on this region. Analysis of the coding region of nek3 showed an A insertion/deletion polymorphism in a stretch of adenines at the end
S L Miller et al.
Oncogene, 26(32), 4668-4678 (2007-02-14)
Prolactin (PRL) stimulates the cytoskeletal re-organization and motility of breast cancer cells. During PRL receptor signaling, Vav2 becomes phosphorylated and activated, an event regulated by the serine/threonine kinase Nek3. Given the regulatory role of Vav2, the function of Nek3 in
M Kimura et al.
Cytogenetics and cell genetics, 95(3-4), 177-182 (2002-06-14)
NEKs (NIMA-related kinases) are a group of protein kinases sharing high amino acid sequence identities with NIMA (never in mitosis gene a) which control mitosis in Aspergillus nidulans. We have cloned a cDNA for human NEK3, a novel human gene