Merck
HPA018991
Sigma-Aldrich
Anti-TUFM antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-EF-Tu, Anti-Elongation factor Tu, mitochondrial precursor, Anti-P43
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LSKEEGGRHKPFVSHFMPVMFSLTWDMACRIILPPEKELAMPGEDLKFNLILRQPMILEKGQRFTLRDGNRTIGTGLVTNTLAMTEEEKNIKWG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUFM(7284)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen TUFM (czynnik elongacji Tu - mitochondrialny) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 16p11.2. Białko lokalizuje się w mitochondriach.
Immunogen
Elongation factor Tu, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-TUFM antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige. In addition, the antibody has been used for co-immunoprecipitation and immunocytochemistry.
Działania biochem./fizjol.
TUFM (czynnik elongacyjny Tu - mitochondrialny) jest GTPazą. Tworzy trójskładnikowy kompleks z GTP (guanozyno-5′-trifosforanem) i aminoacylowanym (aa)-tRNA i powoduje wiązanie aa-tRNA do miejsca A rybosomu. Mutacje w TUFM powodują encefalopatię dziecięcą i wadliwą translację mitochondrialnego DNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74747
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu Lei et al.
Immunity, 36(6), 933-946 (2012-07-04)
The mitochondrial protein MAVS (also known as IPS-1, VISA, and CARDIF) interacts with RIG-I-like receptors (RLRs) to induce type I interferon (IFN-I). NLRX1 is a mitochondrial nucleotide-binding, leucine-rich repeats (NLR)-containing protein that attenuates MAVS-RLR signaling. Using Nlrx1(-/-) cells, we confirmed
Binbin Ding et al.
Cell host & microbe, 21(4), 538-547 (2017-04-14)
Mitophagy is a form of autophagy that selectively removes damaged mitochondria. Impaired mitochondria can be tagged by the kinase PINK1, which triggers recruitment of the E3-ubiquitin ligase Parkin and subsequent mitochondrial sequestration within autophagosomes. We previously found that human parainfluenza
Rikke Raaen Lund et al.
Proteomics, 12(13), 2139-2148 (2012-05-25)
The development of metastasis is a complex, multistep process that remains poorly defined. To identify proteins involved in the colonization phase of the metastatic process, we compared the proteome of tumors derived from inoculation of a panel of isogenic human
Lucia Valente et al.
American journal of human genetics, 80(1), 44-58 (2006-12-13)
Mitochondrial protein translation is a complex process performed within mitochondria by an apparatus composed of mitochondrial DNA (mtDNA)-encoded RNAs and nuclear DNA-encoded proteins. Although the latter by far outnumber the former, the vast majority of mitochondrial translation defects in humans
Lucia Valente et al.
Biochimica et biophysica acta, 1792(8), 791-795 (2009-06-16)
The mitochondrial translational machinery allows the genes encoded by mitochondrial DNA (mtDNA) to be translated in situ. Mitochondrial translation requires a number of nucleus-encoded protein factors, some of which have been found to carry mutations in patients affected by mitochondrial