Kluczowe dokumenty
HPA018911
Sigma-Aldrich
Anti-ARHGEF12 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Leukemia-associated RhoGEF, Anti-Rho guanine nucleotide exchange factor 12
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
MAASVKEQSTKPIPLPQSTPGEGDNDEEDPSKLKEEQHGISVTGLQSPDRDLGLESTLISSKPQSHSLSTSGKSEVRDLFVAERQFAKEQHTDGTLKEVGEDYQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen ARHGEF12 (Rho guanine nucleotide exchange factor 12) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 11q23.3. Białko zawiera domenę PDZ (PSD-95/Dlg/ZO-1), domenę LH/RGS (regulator sygnalizacji białek G), domenę DH (Dbl homology) i domenę PH (pleckstrin homology). Wykazuje wysoką ekspresję w liniach komórkowych glejaka, raka żołądka i raka jelit. W komórkach nabłonkowych MDCK (Madin-Darby canine kidney) -II białko lokalizuje się na błonach bocznych i w cytoplazmie. Wykazano jednak, że ARHGEF12 kolokalizuje również z α-tubuliną na biegunach wrzeciona, a podczas cytokinezy jest obecny w ciele środkowym.[1] ARHGEF12 jest popularnie nazywany LARG (Leukemia-associated RhoGEF).
Immunogen
Rho guanine nucleotide exchange factor 12 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ARHGEF12 (Rho guanine nucleotide exchange factor-12) jest czynnikiem wymiany nukleotydów guaninowych. Łączy on receptory sprzężone z białkiem G (GPCR) i heterotrimeryczne białka G z rodziny Gα12 z Rho, umożliwiając w ten sposób receptorom na powierzchni komórki aktywację szlaków zależnych od Rho. Na przykład IGF1 (insulinopodobny czynnik wzrostu 1) wiąże się z ARHGEF12, powodując w ten sposób aktywację Rho i kinazy związanej z Rho. Aktywacja szlaku Rho/Rho-kinazy indukuje rearanżacje cytoszkieletu w komórkach nabłonkowych MDCK (Madin-Darby canine kidney) -II. ARHGEF12 wiąże się z wiążącym ATP transporterem kasetowym A1 (ABCA1). Ta interakcja stabilizuje ABCA1, a tym samym indukuje wypływ cholesterolu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74816
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marc De Braekeleer et al.
Anticancer research, 25(3B), 1931-1944 (2005-09-15)
Reciprocal chromosomal translocations are recurrent features of many hematological malignancies. The cloning of the genes located at the breakpoints of chromosomal translocations in leukemia and lymphoma has led to the identification of new genes involved in carcinogenesis. Molecular studies of
Keiichiro Okuhira et al.
The Journal of biological chemistry, 285(21), 16369-16377 (2010-03-30)
ATP-binding cassette transporter A1 (ABCA1)-mediated lipid efflux to apolipoprotein A1 (apoA-I) initiates the biogenesis of high density lipoprotein. Here we show that the Rho guanine nucleotide exchange factors PDZ-RhoGEF and LARG bind to the C terminus of ABCA1 by a
S Fukuhara et al.
FEBS letters, 485(2-3), 183-188 (2000-11-30)
A putative guanine nucleotide exchange factor (GEF), termed leukemia-associated RhoGEF (LARG), was recently identified upon fusion to the coding sequence of the MLL gene in acute myeloid leukemia. Although the function of LARG is still unknown, it exhibits a number
S Taya et al.
The Journal of cell biology, 155(5), 809-820 (2001-11-29)
Insulin-like growth factor (IGF)-1 plays crucial roles in growth control and rearrangements of the cytoskeleton. IGF-1 binds to the IGF-1 receptor and thereby induces the autophosphorylation of this receptor at its tyrosine residues. The phosphorylation of the IGF-1 receptor is
Matthew K Martz et al.
Molecular biology of the cell, 24(18), 2785-2794 (2013-07-26)
Proper completion of mitosis requires the concerted effort of multiple RhoGEFs. Here we show that leukemia-associated RhoGEF (LARG), a RhoA-specific RGS-RhoGEF, is required for abscission, the final stage of cytokinesis, in which the intercellular membrane is cleaved between daughter cells.