Merck
HPA018794
Sigma-Aldrich
Anti-PDLIM7 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-LIM mineralization protein, Anti-LMP, Anti-PDZ and LIM domain protein 7, Anti-Protein enigma
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
HLTGTEFMQDPDEEHLKKSSQVPRTEAPAPASSTPQEPWPGPTAPSPTSRPPWAVDPAFAERYAPDKTSTVLTR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDLIM7(9260)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen PDLIM7 (PDZ and LIM domain protein-7) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 5q35.3. Należy do rodziny PDLIM. PDLIM7 ma domenę PDZ (Discs-large homologous regions) i domeny LIM (Lin11, Isl-1 i Mec-3). PDLIM7 ulega wszechobecnej ekspresji w tkankach ludzkich, w tym w leukocytach, śledzionie, płucach, łożysku, wątrobie płodu, mięśniach szkieletowych, szpiku kostnym i sercu. PDLIM7 jest również nazywany LMP1 (białko mineralizacji LIM).
Immunogen
PDZ and LIM domain protein 7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Ludzkie białko domeny PDZ i LIM-7 (PDLIM7) indukuje tworzenie kości po nadekspresji w hodowlach osteoblastów płodowych szczurów. PDLIM7 wiąże CBLC (ligazę ubikwitynowo-białkową E3) i blokuje degradację receptorowej kinazy tyrozynowej RETMEN2A za pośrednictwem CBLC, zwiększając w ten sposób aktywację ERK (kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym) poprzez RETMEN2A. Podobnie PDLIM7 wiąże się z SMURF1 (Smad ubiquitin regulatory factor 1) i blokuje ubikwitynację Smad (Mothers against decapentaplegic homolog), powodując w ten sposób wzmocnienie aktywności białka morfogenetycznego kości. PDLIM7 jest regulowany w dół w tkankach kostniakomięsaka. Obecność PDLIM7 hamuje proliferację i inwazję komórek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74510
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sreedhara Sangadala et al.
Molecular and cellular biochemistry, 385(1-2), 145-157 (2013-10-01)
Development and repair of the skeletal system and other organs are highly dependent on precise regulation of the bone morphogenetic protein (BMP) pathway. The use of BMPs clinically to induce bone formation has been limited in part by the requirement
Huiwen Liu et al.
International journal of molecular sciences, 15(4), 7037-7048 (2014-04-26)
Osteosarcoma (OS), also known as osteogenic sarcoma, is the most common primary malignancy of bone tumor in children and adolescents. However, its underlying molecular pathogenesis is still only vaguely understood. Recently, LIM mineralization protein-1 (LMP-1) was reported to be an
Dunja Niedrist et al.
European journal of human genetics : EJHG, 17(8), 1086-1091 (2009-02-19)
On the basis of the Human Cytogenetic Database, a computerized catalog of the clinical phenotypes associated with cytogenetically detectable human chromosome aberrations, we collected from the literature 102 cases with chromosomal aberrations and split hand/foot malformation or absent fingers/toes. Statistical
Stephen C Kales et al.
PloS one, 9(1), e87116-e87116 (2014-01-28)
The Cbl proteins (Cbl, Cbl-b, and Cbl-c) are a highly conserved family of RING finger ubiquitin ligases (E3s) that function as negative regulators of tyrosine kinases in a wide variety of signal transduction pathways. In this study, we identify a
Yunshan Liu et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 17(3), 406-414 (2002-03-05)
Rat LIM mineralization protein 1 (LMP-1, an LIM domain protein) mediates bone morphogenetic protein 6 (BMP-6) induction of bone nodule formation in fetal rat calvarial osteoblast (ROB) cultures. We have isolated the complementary DNA (cDNA) for the human homologue of