Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA018519
Sigma-Aldrich
Anti-RFX5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DNA-binding protein RFX5, Anti-Regulatory factor X 5
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
ARRLGGRGQSKYCYSGIRRKTLVSMPPLPGLDLKGSESPEMGPEVTPAPRDELVEAACALTCDWAERILKRSFSSIVEVARFLLQQHLISARSAHAHVLKAMGLAEEDEHAPRERSSKPKNGLENPEGGAHKKPERLAQPPKDLEART
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RFX5(5993)
Opis ogólny
Czynnik regulatorowy genu X-5 (RFX5) jest mapowany na ludzki chromosom 1q21. RFX5 zawiera domenę wiążącą DNA. Białko jest obecne głównie w jądrze.
Immunogen
DNA-binding protein RFX5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik regulatorowy X-5 (RFX5) jest podjednostką kompleksu RFX. Kompleks RFX wiąże pola X i S w promotorach głównego kompleksu zgodności tkankowej klasy II (MHC II) i reguluje ekspresję MHC II. Mutacja w RFX5 jest związana z BLS (zespół nagich limfocytów). Transaktywator CIITA (transaktywator MHC klasy II) jest ważny dla regulacji aktywacji MHC II indukowanej interferonem γ (IFN-γ) i represji kolagenu typu I. IFN-γ hamuje transkrypcję kolagenu częściowo poprzez indukcję białek kompleksu RFX5 i CIITA do miejsca startu transkrypcji kolagenu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78187
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The bare lymphocyte syndrome: molecular clues to the transcriptional regulation of major histocompatibility complex class II genes.
A DeSandro et al.
American journal of human genetics, 65(2), 279-286 (1999-07-27)
N Nekrep et al.
Molecular and cellular biology, 20(12), 4455-4461 (2000-05-29)
The regulatory factor X (RFX) complex, which contains RFXANK(B), RFXAP, and RFX5, binds to X and S boxes in major histocompatibility complex class II (MHC II) promoters. In the bare lymphocyte syndrome (BLS), which is a human severe combined immunodeficiency
Nada Nekrep et al.
Nature immunology, 3(11), 1075-1081 (2002-10-09)
Bare lymphocyte syndrome (BLS) is an autosomal recessive severe-combined immunodeficiency that can result from mutations in four different transcription factors that regulate the expression of major histocompatibility complex (MHC) class II genes. We have identified here the defective gene that
Xiaocen Kong et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 46(3), 292-299 (2008-12-02)
Macrophage-triggered chronic inflammation and smooth muscle cell-initiated vascular remodeling are two major pathophysiologic events during atherogenesis. Major histocompatibility class II (MHC II) transactivator (CIITA) is a key mediator of these processes through transcriptional regulation of interferon gamma (IFN-gamma) induced MHC
Jun Xia et al.
Biochemical and biophysical research communications, 428(2), 264-270 (2012-10-20)
Decreased expression of collagen by vascular smooth muscle cells (SMCs) within the atherosclerotic plaque contributes to the thinning of the fibrous cap and poses a great threat to plaque rupture. Elucidation of the mechanism underlying repressed collagen type I (COL1A2)