Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA018476
Sigma-Aldrich
Anti-AIMP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Multisynthetase complex auxiliary component p43, Anti-SCYE1 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
CNLKPAKMRGVLSQAMVMCASSPEKIEILAPPNGSVPGDRITFDAFPGEPDKELNPKKKIWEQIQPDLHTNDECVATYKGVPFEVKGKGVCRAQTMSNSGI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCYE1(9255)
Opis ogólny
Gen AIMP1 (aminoacyl tRNA synthase complex-interacting multifunctional protein 1) jest mapowany na ludzkim chromosomie 4q24. Jest on również popularnie nazywany EMAP2 (endothelial monocyte-activating polypeptide 2). AIMP1 ulega powszechnej i konstytutywnej ekspresji.
Immunogen
Komponent pomocniczy kompleksu multisyntetazy p43 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Aminoacyl tRNA synthase complex-interacting multifunctional protein 1 (AIMP1) jest cytokiną indukowaną apoptozą. AIMP1 działa jako czynnik antyangiogenny poprzez hamowanie czynnika indukowanego hipoksją 1α (HIF-1α). AIMP1 wiąże się ze składnikiem szlaku degradacji proteasomu, PSMA7 (podjednostka proteasomu α typu 7). Ta interakcja powoduje degradację HIF-1α i późniejsze zahamowanie angiogenezy w komórkach śródbłonka. Mutacje w AIMP1 są związane z chorobą podobną do Pelizaeus-Merzbacher. Prekursor AIMP1 oddziałuje z cytoplazmatyczną syntetazą arginyl-tRNA i pomaga w aminoacylacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74085
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anita T Tandle et al.
Experimental cell research, 315(11), 1850-1859 (2009-04-14)
The majority of human tumors are angiogenesis dependent. Understanding the specific mechanisms that contribute to angiogenesis may offer the best approach to develop therapies to inhibit angiogenesis in cancer. Endothelial monocyte activating polypeptide-II (EMAP-II) is an anti-angiogenic cytokine with potent
V Shalak et al.
The Journal of biological chemistry, 276(26), 23769-23776 (2001-04-18)
Endothelial-monocyte-activating polypeptide II (EMAPII) is an inflammatory cytokine released under apoptotic conditions. Its proEMAPII precursor proved to be identical to the auxiliary p43 component of the aminoacyl-tRNA synthetase complex. We show here that the EMAPII domain of p43 is released
Miora Feinstein et al.
American journal of human genetics, 87(6), 820-828 (2010-11-26)
Pelizaeus-Merzbacher disease is an X-linked hypomyelinating leukodystrophy caused by PLP1 mutations. A similar autosomal-recessive phenotype, Pelizaeus-Merzbacher-like disease (PMLD), has been shown to be caused by homozygous mutations in GJC2 or HSPD1. We report a consanguineous Israeli Bedouin kindred with clinical
S G Park et al.
The Journal of biological chemistry, 274(24), 16673-16676 (1999-06-08)
Endothelial monocyte activating polypeptide II (EMAPII) is a cytokine that is specifically induced by apoptosis. Its precursor (pro-EMAPII) has been suggested to be identical to p43, which is associated with the multi-tRNA synthetase complex. Herein, we have demonstrated that the