Merck
HPA018425
Sigma-Aldrich
Anti-G3BP2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-G3BP-2, Anti-GAP SH3 domain-binding protein 2, Anti-Ras GTPase-activating protein-binding protein 2
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KNLEELEEKSTTPPPAEPVSLPQEPPKPRVEAKPEVQSQPPRVREQRPRERPGFPPRGPRPGRGDMEQNDS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... G3BP2(9908)
Opis ogólny
Gen G3BP2 (GAP SH3 domain-binding protein-2) został zmapowany na ludzkim chromosomie 4q21.1. G3BP2 ulega wszechobecnej ekspresji i występuje głównie w cytoplazmie. Jest jednak zdolny do przemieszczania się do jądra w sposób zależny od cyklu komórkowego. G3BP2 zawiera domenę podobną do NTF2 (czynnik transportu jądrowego) i dwa motywy wiążące RNA.
Immunogen
Ras GTPase-activating protein-binding protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-G3BP2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko-2 wiążące domenę GAP SH3 (G3BP2) zostało zidentyfikowane jako gen do przewidywania obecności przerzutów do węzłów chłonnych w pierwotnym raku płaskonabłonkowym jamy ustnej. G3BP2 jest negatywnym modulatorem funkcji p53. Zubożenie G3BP2 prowadzi do regulacji p53 w górę, a jego nadekspresja prowadzi do cytoplazmatycznej redystrybucji p53. G3BP2 wiąże mechanomediator TWIST1 w cytoplazmie. Utrata G3BP2 prowadzi do jądrowej lokalizacji TWIST1, który w odpowiedzi na sygnały biomechaniczne indukuje przejście nabłonkowo-mezenchymalne, promując inwazję guza i przerzuty. Nadekspresja G3BP2 indukuje tworzenie cytoplazmatycznych granulek RNA zwanych granulkami stresu (SG). Zablokowanie G3BP2 zmniejsza liczbę komórek SG-dodatnich. Podczas infekcji wirusem Semliki Forest, C-końcowa domena wirusowego białka niestrukturalnego-3 tworzy kompleks z G3BP2 i hamuje tworzenie SG na wirusowych mRNA, osłabiając w ten sposób obronę przeciwwirusową.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73970
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weina Wang et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 11(6), e2305068-e2305068 (2023-12-13)
Primary cilia are conserved organelles in most mammalian cells, acting as "antennae" to sense external signals. Maintaining a physiological cilium length is required for cilium function. MicroRNAs (miRNAs) are potent gene expression regulators, and aberrant miRNA expression is closely associated
Ying Sun et al.
Oncogene, 38(24), 4856-4874 (2019-02-26)
Identification of molecular alterations driving breast cancer progression is critical for the development of effective therapy. In this study, we show that the level of α-parvin is elevated in triple-negative breast cancer cells. The depletion of α-parvin from triple-negative breast
Fátima Solange Pasini et al.
Acta oncologica (Stockholm, Sweden), 51(1), 77-85 (2011-10-12)
Previous knowledge of cervical lymph node compromise may be crucial to choose the best treatment strategy in oral squamous cell carcinoma (OSCC). Here we propose a set four genes, whose mRNA expression in the primary tumor predicts nodal status in
Marc D Panas et al.
Molecular biology of the cell, 23(24), 4701-4712 (2012-10-23)
Dynamic, mRNA-containing stress granules (SGs) form in the cytoplasm of cells under environmental stresses, including viral infection. Many viruses appear to employ mechanisms to disrupt the formation of SGs on their mRNAs, suggesting that they represent a cellular defense against
Amy E Rose et al.
Cancer research, 71(7), 2561-2571 (2011-02-24)
Superficial spreading melanoma (SSM) and nodular melanoma (NM) are believed to represent sequential phases of linear progression from radial to vertical growth. Several lines of clinical, pathologic, and epidemiologic evidence suggest, however, that SSM and NM might be the result