Kluczowe dokumenty
HPA018207
Sigma-Aldrich
Anti-ILDR1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Immunoglobulin-like domain-containing receptor 1 precursor
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
LEYLEKELRNLNLAQPLPPDLKGRFGHPCSMLSSLGSEVVERRIIHLPPLIRDLSSSRRTSDSLHQQWLTPIPSRPWDLREGRSHHHYPDFHQELQDRGPKSWALERRELDPSWSGRHRSSRLNGSPIHWSDRDSLSDVPS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ILDR1(286676)
Opis ogólny
Gen immunoglobulin-like domain-containing receptor-1 (ILDR1) jest mapowany na ludzkim chromosomie 3q13.33. ILDR1 ulega ekspresji w prostacie, jądrach, trzustce, nerkach, wątrobie i sercu. Gen koduje trzy warianty, dwa z lokalizacją błonową i jeden cytoplazmatyczny. Wariant cytoplazmatyczny jest wykrywany tylko w próbkach chłoniaków.
Immunogen
Immunoglobulin-like domain-containing receptor 1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Mutacje utraty funkcji receptora-1 zawierającego domenę immunoglobulinopodobną (ILDR1) prowadzą do autosomalnego recesywnego upośledzenia słuchu u ludzi. ILDR1 jest obecny na trójkomórkowych stykach komórek nabłonkowych w modelu mysim. Białko to jest ważne dla rekrutacji tricelluliny do kontaktów trójkomórkowych, co pomaga w tworzeniu silnej bariery nabłonka. Jednak ILDR1 nie jest istotne dla rekrutacji trikelluliny w nabłonku czuciowym słuchowym i przedsionkowym lub w prążkowiu naczyniowym, ale jest wymagane do retencji trikelliliny i integralności trójkomórkowych połączeń ścisłych, co jest niezbędne dla prawidłowego słyszenia.[1] ILDR1 ulega ekspresji w komórkach cholecystokininy. Reguluje uwalnianie hormonu żołądkowo-jelitowego cholecystokininy w obecności lipoprotein i jelitowo wchłoniętych kwasów tłuszczowych. ILDR1 jest regulowany w górę w zespole mielodysplastycznym, opornej na leczenie niedokrwistości z nadmiarem blastów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72904
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Khushnooda Ramzan et al.
European journal of medical genetics, 57(6), 253-258 (2014-04-29)
Hearing impairment is the common human sensorineural disorder and is a genetically heterogeneous phenotype for which more than 100 genomic loci have been mapped so far. ILDR1 located on chromosome 3q13.33, encodes a putative transmembrane receptor containing an immunoglobulin-like domain.
Eva L Morozko et al.
Human molecular genetics, 24(3), 609-624 (2014-09-14)
In the mammalian inner ear, bicellular and tricellular tight junctions (tTJs) seal the paracellular space between epithelial cells. Tricellulin and immunoglobulin-like (Ig-like) domain containing receptor 1 (ILDR1, also referred to as angulin-2) localize to tTJs of the sensory and non-sensory
Rashmi Chandra et al.
The Journal of clinical investigation, 123(8), 3343-3352 (2013-07-19)
Cholecystokinin (CCK) is a satiety hormone produced by discrete enteroendocrine cells scattered among absorptive cells of the small intestine. CCK is released into blood following a meal; however, the mechanisms inducing hormone secretion are largely unknown. Ingested fat is the
Helena Hauge et al.
Biochemical and biophysical research communications, 323(3), 970-978 (2004-09-24)
A not yet described gene was identified in a lymphoma specific subtraction strategy. Three splice variants of this gene denoted immunoglobulin-like domain containing receptor 1 (ILDR1) were identified and characterized. Cellular localization studies showed membrane-association for two of the variants
Tomohito Higashi et al.
Journal of cell science, 126(Pt 4), 966-977 (2012-12-15)
Tricellular tight junctions (tTJs) seal the extracellular space at tricellular contacts (TCs), where the corners of three epithelial cells meet. To date, the transmembrane proteins tricellulin and lipolysis-stimulated lipoprotein receptor (LSR) are known to be molecular components of tTJs. LSR